Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Fibronectin Antibodies

          Invitrogen

          Fibronectin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (25A1)

          View all (95) Fibronectin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Fibronectin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (25A1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Fibronectin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Fibronectin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Fibronectin Antibody (MA5-60685) in Flow

          Flow cytometry of Fibronectin in 3T3 cells. Samples were incubated with Fibronectin Recombinant Monoclonal antibody (Product # MA5-60685) using a dilution of 1:50 (red line) followed by FITC-conjugated Goat Anti-rabbit IgG(H+L) at a 1:200 dilution for 35 min at 4°C. The cells were fixed in 4% formaldehyde and permeated by 0.2% TritonX-100. Then 10% normal goat serum to block non-specific protein-protein interactions followed by the antibody (1 µg/10^6 cells) for 45 min at 4°C. Control antibody (green line) was rabbit IgG (1 µg/10^6 cells) ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Fibronectin Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-60685

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          25A1

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from Human FN1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.5 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701308

          Target Information

          Fibronectin is a disulfide-bonded dimer with a molecular weight range of 230-250 kDa. In the extracellular matrix of several connective tissues and vessels, fibronectin is present as an insoluble protein that is extensively cross-linked by interchain disulfide bonds forming high molecular mass polymers. Fibronectin is most abundant during embryonic development and tissue remodeling. Fibronectin is also present at high concentrations as a soluble plasma protein. Fibronectin is organized as a linear series of repeating modules which form domains for interaction with fibronectin itself, other matrix components (e.g. collagen and heparin) and receptors on cells (e.g. integrins). Fibronectin is present in a soluble dimeric form in plasma, and in a dimeric or multimeric form at the cell surface and in extracellular matrix. Fibronectin is involved in cell adhesion and migration processes including embryogenesis, wound healing, blood coagulation, host defense, and metastasis. Fibronectin has been implicated in carcinoma development in lung cancer. Further, Fibronectin expression is increased especially in non-small cell lung carcinoma. The adhesion of lung carcinoma cells to Fibronectin enhances tumorgenecity and confers resistance to apoptosis induced by standard chemotherapeutic agents. The gene encoding Fibronectin has three regions subject to alternative splicing, with the potential to produce 20 different transcript variants. However, the full-length nature of some Fibronectin variants has not been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CIG; Cold insoluble globulin (CIG); Cold-insoluble globulin; DKFZp686F10164; DKFZp686H0342; DKFZp686I1370; DKFZp686O13149; epididymis secretory sperm binding protein; extracellular matrix protein; ferritin L subunit; ferritin L-chain; Fibronectin; FN; lnc-ABCA12-8; Migration stimulating factor (MSF); migration-stimulating factor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CIG; ED-B; FINC; FN; FN1; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; SMDCF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02751

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2335

          View more View less

          Function(s)
          protease binding receptor binding integrin binding extracellular matrix structural constituent protein binding collagen binding heparin binding peptidase activator activity identical protein binding proteoglycan binding receptor agonist activity
          Process(es)
          angiogenesis regulation of protein phosphorylation acute-phase response cell-substrate junction assembly cell adhesion cell-matrix adhesion calcium-independent cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway nervous system development heart development positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape response to wounding positive regulation of gene expression response to muscle activity integrin activation substrate adhesion-dependent cell spreading endodermal cell differentiation wound healing endothelial cell migration positive regulation of axon extension positive regulation of fibroblast proliferation interaction with symbiont positive regulation of protein kinase B signaling regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of transforming growth factor beta production blood coagulation, fibrin clot formation negative regulation of monocyte activation neural crest cell migration involved in autonomic nervous system development positive regulation of substrate-dependent cell migration, cell attachment to substrate
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline