Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD23 Antibodies

          Invitrogen

          CD23 Monoclonal Antibody (EBVCS-5), PE

          View all (129) CD23 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD23 Monoclonal Antibody (EBVCS-5), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD23 Antibody (MA562252) in Flow

          Flow cytometry (multicolor surface staining) of CD23 in human lymphocytes. Samples were stained with CD23 monoclonal antibody (Product # MA562252) using a dilution of 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood with anti-human CD19 (LT19) APC antibody at 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD23 Monoclonal Antibody (EBVCS-5), PE

          Product Details

          MA562252

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          EBVCS-5

          Immunogen

          EBV-transformed human cells.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.01 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703407

          Target Information

          CD23 is a 45 kDa glycoprotein that serves as a low-affinity receptor for IgE, playing a crucial role in regulating IgE responses and B cell activation. It is expressed on mature B cells, mantle zone B cells, follicular dendritic cells, and at lower levels on T cells, NK cells, Langerhans cells, and platelets. CD23 expression is upregulated upon B cell activation, and its soluble forms are biologically active, acting as potent mitogenic factors. CD23 is strongly expressed on Epstein-Barr virus (EBV)-transformed B lymphoblasts and is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells. It is also detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocytic leukemia and some centroblastic/centrocytic lymphomas. Functionally, CD23 is involved in B cell growth, differentiation, and IgE production. It interacts with CD21 and the alpha subunits of CD11b and CD11c, further influencing immune responses. Diseases associated with CD23 dysfunction include chronic conjunctivitis and chronic lymphocytic leukemia, highlighting its importance in both normal immune function and disease states. This makes CD23 a valuable target for antibody customers interested in B-cell-related research and diagnostics.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BLAST-2; C-type lectin domain family 4 member J; C-type lectin domain family 4, member J; CD23; CD23 antigen; Fc fragment of IgE receptor II; Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23); Fc-epsilon receptor old gene name 'FCE1A'; Fc-epsilon-RII; FcepsilonRII; FceRII; Immunoglobulin E-binding factor; immunoglobulin epsilon-chain; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor; Lymphocyte IgE receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLAST-2; CD23; CD23A; CLEC4J; FCE2; FCER2; FCErII; IGEBF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06734

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2208

          View more View less

          Function(s)
          protease binding integrin binding protein binding low-affinity IgE receptor activity IgE binding carbohydrate binding pattern recognition receptor activity metal ion binding
          Process(es)
          B cell antigen processing and presentation positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin immune response positive regulation of gene expression Fc-epsilon receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis macrophage activation defense response to bacterium Fc receptor-mediated immune complex endocytosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline