Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD235a (Glycophorin A) Antibodies

          Invitrogen

          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine7

          View all (86) CD235a (Glycophorin A) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine7

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD235a Antibody (MA562258) in Flow

          Flow cytometry (surface staining) of CD235a in human peripheral whole blood. Samples were stained with CD235a monoclonal antibody (Product # MA562258) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human red blood cells (red-filled) from lymphocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine7

          Product Details

          MA562258

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JC159

          Immunogen

          Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia.
          View immunogen

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.08 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703418

          Target Information

          Glycophorin A, also known as CD235a, is a 151 amino acid sialoglycoprotein expressed on the membrane of mature erythrocytes and erythroid progenitor cells, with approximately 500,000 copies per cell. The gene for glycophorin A is located on chromosome 4 and exists in two allelic forms, M and N, which differ by two amino acids: the M group has Ser1 and Gly5, while the N group has Leu1 and Glu5. These allelic variations define the blood group M and N specificities. Glycophorin A serves multiple functions, including providing a mucin-like barrier that minimizes aggregation between red blood cells in circulation, potentially preventing cell fusion. It also acts as a receptor for certain pathogens, including Sandei virus, parvovirus, and Hsa, a Streptococcus adhesin. Recent studies suggest that exposure to toxins can lead to mutations or loss of alleles, resulting in phenotypic changes. There is ongoing research correlating genotype and phenotype with predisposition to diseases such as cancer and heart disease, highlighting the importance of glycophorin A in both health and disease. Glycophorin A is a significant marker for studying erythrocyte-related functions and pathologies, as well as its role in pathogen interactions and disease predisposition.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A precursor; glycophorin A transcript; glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta protein; glycophorin Sta type C; Glycophorin-A; HGNC:4702; HGpMiX; HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN sialoglycoprotein; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; Sialoglycoprotein alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD235a; GPA; GPErik; GPSAT; GYPA; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); MN; MNS; PAS-2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02724

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2993, (Rat) 688972

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding identical protein binding
          Process(es)
          viral entry into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline