Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD38 Antibodies

          Invitrogen

          CD38 Monoclonal Antibody (HIT2), PE-Texas Red

          7 Published Figures
          11 References
          View all (169) CD38 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD38 Monoclonal Antibody (HIT2), PE-Texas Red

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (7)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD38 Antibody (MHCD3817) in Flow

          Frontiers in immunology 2020 - Published figure using CD38 monoclonal antibody (Product # MHCD3817) in Flow Cytometry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MHCD3817

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HIT2

          Immunogen

          Human CD38

          Conjugate

          PE-Texas Red PE-Texas Red PE-Texas Red
          • APC 
          • APC-Cyanine5.5
          • FITC
          • PE 
          • Qdot 655
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          567/615 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with BSA, sucrose

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10392545

          Product Specific Information

          The R-phycoerythrin (PE)-Texas Red conjugate permits simultaneous multicolor labeling and detection of multiple targets with excitation by a single excitation source-the 488 nm line of the argon-ion laser.

          Target Information

          CD38 is a multifunctional ectoenzyme and type II transmembrane glycoprotein involved in various cellular processes. It catalyzes the conversion of NAD into secondary messengers such as nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) and cyclic ADP-ribose (cADPR). CD38 plays a crucial role in B cell development, with expression levels fluctuating from high in immature cells to low in intermediate ones, and back to high in mature B cells. It is also present in a variety of tissues and hematopoietic cells, including T cells, NK cells, and monocytes, and is used to phenotype leukemias and monitor HIV-1 progression. The CD34+CD38- population is considered to define the most pluripotent hematopoietic stem cells. In addition to its surface expression, CD38 has been identified in the nucleus, where it may regulate calcium levels. It functions as a multi-catalytic ectoenzyme, serving roles as an ADP-ribosyl cyclase, cyclic ADP-ribose hydrolase, and possibly NAD+ glycohydrolase, or as a cell surface receptor. CD38 is involved in the activation, proliferation, and differentiation of mature lymphocytes and mediates apoptosis of myeloid and lymphoid progenitor cells. It also participates in cell adhesion, signal transduction, and calcium signaling. Antibodies to CD38 are valuable for subtyping lymphomas and leukemias, detecting plasma cells (such as in myelomas), and marking activated B and T cells. CD38 is expressed at high levels in the pancreas, liver, kidney, malignant lymphoma, and neuroblastoma. Dysfunctions in CD38 are associated with diseases like chronic lymphocytic leukemia and Richter's Syndrome.

          Analyte Specific Reagent

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase; 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; ADP-ribosyl cyclase 1; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1; ADPRC 1; cADPR hydrolase 1; CD38; CD38 antigen (p45); CD38 antigen p45; cluster of differentiation 38; Cyclic ADP-ribose hydrolase 1; ecto-nicotinamide adenine dinucleotide glycohydrolase; lymphocyte differentiation antigen CD38; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase; T10; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADPRC 1; ADPRC1; cADPR1; CD38

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28907

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 952

          View more View less

          Function(s)
          transferase activity hydrolase activity hydrolase activity, acting on glycosyl bonds phosphorus-oxygen lyase activity identical protein binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          response to hypoxia signal transduction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration female pregnancy positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to hormone negative regulation of neuron projection development artery smooth muscle contraction NAD metabolic process positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation positive regulation of insulin secretion response to estradiol response to retinoic acid response to progesterone response to hydroperoxide response to cytokine B cell proliferation negative regulation of apoptotic process negative regulation of bone resorption negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of vasoconstriction B cell receptor signaling pathway long term synaptic depression response to interleukin-1 apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline