Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies

          Invitrogen

          TNF alpha Monoclonal Antibody (XT22), Biotin

          11 References
          View all (246) TNF alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TNF alpha Monoclonal Antibody (XT22), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TNF alpha Antibody (MM350DB) in ELISA

          Sandwich ELISA analysis of mouse TNF-alpha was performed using a Mouse TNF alpha Colorimetric ELISA kit (Product # EMTNFA) by loading 50 µL per well of Mouse TNF-alpha Recombinant Protein (Product # SMTNFA) in dodecuplicate at 2450, 350, 50, and 0 pg/mL across a 3 µg/mL rat anti-mouse TNF-alpha (Product # MM350C) pre-coated plate and incubating for 2 hours at room temperature along with 50 µL per well of rat anti-mouse TNF-alpha biotinylated antibody (Product # MM350DB). The plate was washed and incubated with 100 µL per well of Streptavid... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          MM350DB

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 5 publications 5 publications

          Neutralization (Neu)

          Assay-dependent
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          XT22

          Immunogen

          Recombinant mouse TNF alpha

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          250 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 4% BSA

          Contains

          proprietary Preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223602

          Product Specific Information

          MM350DB targets TNF Alpha in ELISA, Neutralization and WB applications and shows reactivity with mouse samples.



          The MM350DB immunogen is recombinant mouse TNF alpha. This antibody is produced by injecting Rat IgG secreting hybridoma cells into the peritoneum of mice. The resulting ascites is collected from the mice and the antibody is purified.



          MM350DB detects TNF Alpha which has a predicted molecular weight of approximately 26 kDa.



          The MM350DB mouse TNFa antibody (biotinylated conjugate of clone XT22) has successfully been paired as the detection antibody in a sandwich ELISA with capture antibody MM350C (clone XT3). Typical dilutions for sandwich ELISA include 1 µg/mL for coating and 0.125 - 0.25 µg/mL for detection.



          Biotinylated antibody MM350DB (clone XT22) and antibody MM350C (clone XT3) have successfully been used in combination with recombinant mouse TNFa protein SMTNFA in ELISA applications.

          Target Information

          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cachectin; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha

          View more View less

          Gene Aliases: DIF; Tnf; TNF-a; TNF-alpha; Tnfa; TNFalpha; Tnfsf1a; TNFSF2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P06804

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21926

          View more View less

          Function(s)
          protease binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding identical protein binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPKKK activity activation of MAPK activity cell activation positive regulation of cytokine production regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of L-glutamate transport chronic inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of cytokine secretion involved in immune response positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin glucose metabolic process apoptotic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process obsolete transformed cell apoptotic process defense response inflammatory response immune response humoral immune response signal transduction JNK cascade multicellular organism development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to virus organ morphogenesis positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of alkaline phosphatase activity calcium-mediated signaling extracellular matrix organization osteoclast differentiation sequestering of triglyceride positive regulation of protein complex assembly positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion regulation of cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of viral genome replication positive regulation of chemokine biosynthetic process cellular extravasation positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of action potential positive regulation of cell adhesion positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of protein kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import positive regulation of JNK cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of protein secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis regulation of insulin secretion positive regulation of synaptic transmission defense response to Gram-positive bacterium leukocyte migration leukocyte tethering or rolling detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein transport response to glucocorticoid positive regulation of NFAT protein import into nucleus positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of branching involved in lung morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to nicotine cellular response to organic cyclic compound positive regulation of podosome assembly apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline