Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NF-M Antibodies

          Invitrogen

          NEFM Monoclonal Antibody (RNF 403)

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (34) NF-M antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NEFM Monoclonal Antibody (RNF 403)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (3)
          NEFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NEFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NEFM Antibody (OMA1-06110) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of NF-M was performed using 70% confluent log phase HEK-293 and HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. HEK-293 cells were labeled with NF-M Mouse Monoclonal Antibody (Product # OMA1-06110) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NEFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NEFM Antibody in Western Blot (WB)
          NEFM Antibody in Western Blot (WB)
          NEFM Antibody
          NEFM Antibody
          NEFM Antibody
          NEFM Monoclonal Antibody (RNF 403)

          Product Details

          OMA1-06110

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:500
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Hamster, Human, Non-human primate, Rat, Xenopus

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RNF 403

          Immunogen

          Cytoskeletal preparation of calf brain tissue.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325534

          Product Specific Information

          OMA1-06110 detects phosphorylated 160 kDa neurofilament from human, hamster, non-human primate and xenopus tissues.

          OMA1-06110 has been successfully used in Western blot and immunohistochemistry (frozen) procedures. By Western blot, this antibody detects an ~160 kDa protein representing the phosphorylated form of the 160 kDa neurofilament from human nervous tissue extract.

          OMA1-06110 antigen is cytoskeletal preparation of calf brain tissue.

          Target Information

          Neurofilaments (NFs) are a type of intermediate filament (IF) expressed almost exclusively in neuronal cells, and in those cells most prominently in large axons. NFs, in most vertebrates, are composed of three different polypeptide chains with different molecular weights - neurofilament medium protein (NF-M), high (NF-H) and light protein (NF-L), which share sequence and structural similarity in a coiled-coil core domain, but differ in the length and sequence of their N-termini and more dramatically of their C-termini which in the case of NF-M and NF-H form the flexible extensions that link NFs to each other and to other elements in the cytoplasm. NF-M protein tail-mediated interactions of neurofilaments are critical for size and cytoskeletal architecture of axons, and are mediated, in part, by the highly phosphorylated tail domain of this protein. NF-M phosphorylation and O-GlcNAcylation are regulated reciprocally and affect its translocation and filament formation and function. Antibodies to the various neurofilament subunits are very useful cell type markers since the proteins are among the most abundant of the nervous system, are expressed only in neurons and are biochemically very stable.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 160 kDa neurofilament protein; major neuronal intermediate filament subunit; middle molecular weight neurofilament protein NF-M(2); NEFM; Neurofilament 3; neurofilament 3, medium; neurofilament M subunit; Neurofilament medium polypeptide; Neurofilament protein, middle polypeptide; Neurofilament triplet M protein; neurofilament triplet M protein; 160 KD neurofilament protein, NF-M; neurofilament, medium polypeptide; neurofilament, medium polypeptide 150kDa; neurofilament, medium polypeptide S homeolog; neurofilament-3 (150 kD medium); neuronal intermediate filament; NF-M; NMC; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: nef-m; NEF3; NEFM; nefm-a; nefm-b; NF-M; NFM; XELAEV_18020229mg

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07197, (Rat) P12839

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281347, (Human) 4741, (Chinese hamster) 100773854, (Rat) 24588, (Western clawed frog) 780230, (Xenopus) 397995

          View more View less

          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding microtubule binding receptor binding
          Process(es)
          neurofilament bundle assembly microtubule cytoskeleton organization axo-dendritic transport spinal cord development axon regeneration regulation of axon diameter cellular response to oxidative stress intermediate filament cytoskeleton organization intermediate filament polymerization or depolymerization intermediate filament bundle assembly neurofilament cytoskeleton organization cellular response to estradiol stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline