Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NFAT5 Antibodies

          Invitrogen

          NFAT5 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          32 Published Figures
          37 References
          View all (12) NFAT5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NFAT5 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (32)
          • Advanced Verification (6)
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 46

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NFAT5 Antibody (PA1-023) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of NFAT5 using anti-NFAT5 polyclonal antibody (Product # PA1-023) (shown in green) in HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were then blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a rabbit polyclonal antibody recognizing NFAT5 (Product # PA1-023), at a dilution of 1:100 for at least 1 hour at room temperature. Cells were washed with PBS and incubated with DyLight 488 goa... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFAT5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFAT5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFAT5 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in Western Blot (WB)
          NFAT5 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFAT5 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Antibody
          NFAT5 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-023

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 26 publications 26 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          3 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Gel Shift (EMSA)

          Assay-dependent
          -

          CUT&RUN (CUT&RUN)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C D(1439) L L V S L Q N Q G N N L T G S F(1455) of human NFAT5.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2152617

          Product Specific Information

          PA1-023 detects nuclear factor of activated T-cells 5 (NFAT5) from human and mouse cells as well as recombinant human protein.

          PA1-023 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, immunoprecipitation, gel shift and immunocytochemistry procedures. By Western blot, this antibody detects an ~170 kDa protein representing NFAT5 in HEK293 cells transfected with the human NFAT5 gene. Immunocytochemical staining of NFAT5 in HEK293 cells transfected with the human NFAT5 gene with PA1-023 results in primarily cytoplasmic staining.

          The PA1-023 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C D(1439) L L V S L Q N Q G N N L T G S F(1455) of human NFAT5. This sequence is 94% conserved in the mouse protein. PA1-023 immunizing peptide (Cat. # PEP-123) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          The nuclear factor of activated T-cells (NFAT) transcription complex is required for the expression of a group of proteins that collectively regulate the immune response. Four NFAT proteins, encoded on separate genes and expressed as several splice variants, have been described: NFAT1 (also known as NFATp or NFATc2), NFAT2 (NFATc or NFATc1), NFAT3, and NFAT4 (NFATx or NFATc3). These proteins show a low level of sequence similarity with the Dorsal/Rel/NFkB family of transcription factors. Another NFAT-related protein termed NFAT5 differs from isoforms 1-4 in that it lacks many of the Fos/Jun contact sites observed in its predecessors and its subcellular localization is not calcineurin-dependent.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: glutamine rich protein H65; NF-AT5; NFAT-like protein 1; NFAT5b; Nuclear factor of activated T-cells 5; nuclear factor of activated T-cells 5, tonicity-responsive; osmotic response element-binding protein; Rel domain-containing transcription factor NFAT5; T-cell transcription factor NFAT5; TonE-binding protein; TonEBP; transcription factor; tonicity-responsive enhancer binding protein; Tonicity-responsive enhancer-binding protein

          View more View less

          Gene Aliases: AI225870; B130038B15Rik; CAG-8; CAG80; KIAA0827; mKIAA0827; NF-AT5; NFAT5; NFATL1; NFATZ; OREBP; TONEBP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O94916, (Mouse) Q9WV30

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10725, (Mouse) 54446

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter response to stress cellular response to DNA damage stimulus signal transduction positive regulation of gene expression calcineurin-NFAT signaling cascade positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter R-loop processing regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to cytokine stimulus cellular hyperosmotic response regulation of intracellular signal transduction positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell cytokine production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline