Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cyclophilin B Antibodies

          Invitrogen

          Cyclophilin B Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          25 Published Figures
          62 References
          View all (18) Cyclophilin B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cyclophilin B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (25)
          • Advanced Verification (3)
          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 38

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cyclophilin B Antibody (PA1-027A) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Cyclophilin B (green) showing staining in the in the cytoplasm of A431 cells (right) compared to a negative control without primary antibody (left). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a Cyclophilin B polyclonal antibody (Product # PA1-027A) ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cyclophilin B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclophilin B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclophilin B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cyclophilin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclophilin B Antibody
          Cyclophilin B Antibody
          Cyclophilin B Antibody
          Cyclophilin B Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-027A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 58 publications 58 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          3-5 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Fruit fly, Guinea pig, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C(194) G K I E V E K P F A I A K E(208) of human CyPB.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2169138

          Product Specific Information

          PA1-027A detects cyclophilin B (CyPB) in mouse, rat, canine, and human tissues.

          PA1-027A has been successfully used in Western blot procedures, IF/ICC and IHC (P). By Western blot, this antibody detects a ~19 kDa protein representing CyPB from rat liver extract.

          The PA1-027A immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C(194) G K I E V E K P F A I A K E(208) of human CyPB. This sequence is almost completely conserved between human, mouse, rat, bovine, and chicken. PA1-027A immunizing peptide (Cat. # PEP-058) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          Immunophilins are a family of soluble cytosolic receptors capable of binding to one of two major immunosuppressant agents - cyclosporin A (CsA) or FK506. Proteins which bind FK506 are termed FK506 Binding Proteins (FKBP's) and those which bind cyclosporin A are called cyclophilins (CyP). Both CyP:CsA and FKBP:FK506 complexes have been shown to inhibit calcineurin, a calcium and calmodulin dependent protein phosphatase which has been implicated as an important signaling enzyme in T-cell activation. Thus, providing a possible mechanism of immunosuppression by CsA and FK506. Immunophilins function as peptidyl prolyl cis-trans-isomerases (PPIase) whose activity is inhibited by their respective immunosuppressant compounds. As PPIase's, immunophilins accelerate folding of some proteins both in vivo and in vitro by catalyzing slow steps in the initial folding and rearrangement of proline containing proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cyclophilin B; cyclophilin-like protein; Cyp B; CYP-S1; EC 5.2.1.8; epididymis secretory protein Li 39; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B; peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B); PPIase; PPIase B; PPIB; Rotamase; Rotamase B; S-cyclophilin; S-cyclophylin; SCYLP; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408962; AA553318; AI844835; Cphn-2; Cphn2; CyP-20b; CYP-S1; CYPB; HEL-S-39; OI9; PPIB; SCYLP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23284, (Rat) P24368, (Mouse) P24369

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5479, (Dog) 478337, (Rat) 64367, (Mouse) 19035

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity protein binding collagen binding cyclosporin A binding isomerase activity unfolded protein binding RNA polymerase binding protein complex binding peptide binding poly(A) RNA binding chaperone
          Process(es)
          protein folding neutrophil chemotaxis positive regulation of multicellular organism growth positive regulation by host of viral process positive regulation by host of viral genome replication protein stabilization bone development regulation of post-translational protein modification protein peptidyl-prolyl isomerization nuclear transport chaperone-mediated protein folding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline