Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • eNOS Antibodies

          Invitrogen

          eNOS Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          21 Published Figures
          78 References
          View all (45) eNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite eNOS Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (21)
          • Advanced Verification (2)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 24

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          eNOS Antibody (PA1-037) in IHC

          Immunolocalization staining of eNOS in human lung tissue using Product # PA1-037. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          eNOS Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) (WB, IHC (P))
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          eNOS Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in Western Blot (WB)
          eNOS Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          eNOS Antibody
          eNOS Antibody
          eNOS Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-037

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 32 publications 32 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 34 publications 34 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Amphibian, Bovine, Cat, Dog, Fruit fly, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues S(1179) L Q E R Q L R G A V P W A F D(1194) of human eNOS.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325774

          Product Specific Information

          PA1-037 detects endothelial nitric oxide synthase (eNOS) from bovine, canine, human, mouse, porcine and rat tissues as well as recombinant protein. This antibody does not detect human iNOS or rat nNOS.

          PA1-037 has been successfully used in Western blot and immunohistochemistry (paraffin and frozen) procedures. By Western blot, this antibody detects an ~140 kDa protein representing eNOS from human endothelial cells. By Western blot PA1-037 also detects eNOS in rat lung, brain, and canine cardiac microsomes. Immunohistochemical staining of eNOS in human vascular endothelial cells with PA1-037 results in prominent staining of the epithelial cells.

          The PA1-037 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues S(1179) L Q E R Q L R G A V P W A F D(1194) of human eNOS.

          Target Information

          Nitric oxide (NO) is an inorganic, gaseous free radical that carries a variety of messages between cells. Vasorelaxation, neurotransmission and cytotoxicity can all be potentiated through cellular response to NO. NO production is mediated by members of the nitric oxide synthase (NOS) family. NOS catalyzes the oxidization of L-arginine to produce L-citrulline and NO. Two constitutive isoforms, brain or neuronal NOS (b or nNOS, type I) and endothelial cell NOS (eNOS, type III), and one inducible isoform (iNOS, type II), have been cloned. All NOS isoforms contain calmodulin, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN) binding domains.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cNOS; Constitutive NOS; e-NOS; EC-NOS; endothelial nitric oxide synthase; endothelial nitric oxide synthase 3; Endothelial NOS; eNOS; nitric oxide synthase; Nitric oxide synthase 3; nitric oxide synthase 3 (endothelial cell); Nitric oxide synthase, endothelial; NOS type III; NOSIII; OTTHUMP00000213183; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310065A03Rik; cNOS; EC-NOS; ECNOS; eNOS; NOS; Nos-3; NOS3; NOSIII

          View more View less

          UniProt ID: (Pig) Q28969, (Human) P29474, (Mouse) P70313, (Rat) Q62600

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 287024, (Pig) 397557, (Dog) 403784, (Human) 4846, (Mouse) 18127, (Rat) 24600

          View more View less

          Function(s)
          nitric-oxide synthase activity calmodulin binding FMN binding heme binding metal ion binding flavin adenine dinucleotide binding NADP binding actin monomer binding protein binding superoxide-generating NADPH oxidase activity oxidoreductase activity tetrahydrobiopterin binding arginine binding cadmium ion binding scaffold protein binding actin binding NADPH-hemoprotein reductase activity iron ion binding beta-catenin binding cadherin binding nitric-oxide synthase binding Hsp90 protein binding oxidoreductase protein modifying enzyme
          Process(es)
          arginine catabolic process nitric oxide biosynthetic process mitochondrion organization blood coagulation positive regulation of guanylate cyclase activity oxidation-reduction process cellular response to laminar fluid shear stress negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of blood vessel diameter angiogenesis ovulation from ovarian follicle in utero embryonic development blood vessel remodeling regulation of sodium ion transport regulation of the force of heart contraction by chemical signal regulation of systemic arterial blood pressure by endothelin aortic valve morphogenesis pulmonary valve morphogenesis endocardial cushion morphogenesis potassium ion transport calcium ion transport nitric oxide mediated signal transduction blood circulation regulation of blood pressure negative regulation of cell proliferation response to heat response to hormone negative regulation of platelet activation positive regulation of gene expression negative regulation of muscle hyperplasia smooth muscle hyperplasia removal of superoxide radicals lung development regulation of neurological system process lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide response to fluid shear stress vasodilation negative regulation of potassium ion transport positive regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell migration cell redox homeostasis positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of blood pressure tetrahydrobiopterin metabolic process nitric oxide metabolic process negative regulation of smooth muscle cell proliferation homeostasis of number of cells within a tissue establishment of localization in cell negative regulation of calcium ion transport ventricular septum morphogenesis negative regulation of biomineral tissue development regulation of blood vessel diameter signal transduction response to estradiol positive regulation of apoptotic process positive regulation of vasodilation regulation of blood vessel size negative regulation of hydrolase activity cellular response to mechanical stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus response to hypoxia female pregnancy aging response to mechanical stimulus response to fructose response to metal ion response to lead ion response to organic cyclic compound response to activity response to cytokine cellular response to heat response to statin response to drug response to amino acid response to peptide hormone response to ethanol response to axon injury response to corticosterone response to hyperoxia response to lipoprotein particle retina development in camera-type eye bone development cellular response to magnesium ion cellular response to cAMP cellular response to tumor necrosis factor cellular response to growth factor stimulus cellular response to organic cyclic compound response to candesartan response to peptide response to ketone response to salt
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline