Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • alpha-1a Adrenergic Receptor Antibodies

          Invitrogen

          alpha-1a Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

          5 Published Figures
          27 References
          View all (15) alpha-1a Adrenergic Receptor antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha-1a Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (5)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody (PA1-047) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of alpha-1 Adrenergic Receptor (green) showing staining in the cytoplasm of NIH-3T3 cells (right) compared to a negative control without primary antibody (left). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with an Alpha-1 Adrenergic Receptor polyclonal antib... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          alpha-1a Adrenergic Receptor Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          alpha-1a Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-047

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:400
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fruit fly, Human, Mouse, Rat, Zebrafish

          Published species

          Cat, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues K(339) F S R E K K A A K T(349) of the 3rd intracellular loop of human A1AR.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2273801

          Product Specific Information

          PA1-047 detects alpha-1 adrenergic receptor (A1AR) from human, mouse, rat, zebra fish (Danio rerio) and Drosophila samples.

          PA1-047 has been successfully used in Western blot, immunohistochemistry and immunofluorescence procedures. By Western blot, this antibody detects an ~60 kDa protein representing the A1AR from mouse kidney membrane preparations, mouse liver, HeLa cell lysates, zebra fish and drosophila samples. Immunofluorescence staining of A1AR in mouse kidney distal tubule cells with PA1-047 results in staining of the plasma membrane.

          The PA1-047 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues K(339) F S R E K K A A K T(349) of the 3rd intracellular loop of human A1AR. This sequence is 100% conserved in all A1AR subtypes examined. PA1-047 immunizing peptide (Cat. # PEP-216) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          Adrenergic receptors (ARs) are members of the 7-transmembrane domain G-protein-coupled receptor superfamily that bind the endogenous catecholamines epinephrine and norepinephrine. Pharmacological, structural, and molecular cloning data indicate significant heterogeneity within this receptor family. Nine receptor subtypes have been identified thus far including three alpha-1 AR subtypes (1A/D, 1B, and 1C), three alpha-2 ARs (2A, 2B, and 2C), and three beta AR subtypes (1, 2, and 3). ARs participate in either the onset or maintenance of several disease states including hypertension, cardiac dysfunction (congestive heart failure, ischemia, arrhythmias), diabetes, glaucoma, depression, and impotence. A1AR subtypes are found in numerous tissues and have been shown to be involved in the regulation of blood pressure due to changes in vascular tone and cardiac output. Effects on uterine contraction, hepatic glucose metabolism, heat shock protein 70 (HSP70), proto-oncogene expression, and mitogenesis have been linked to A1AR activation. Norepinephrine can increase nitric oxide synthase (NOS) levels in the hypothalamus by activating alpha-1 AR which may indirectly suppress the release of luteinizing hormone (LH), the androgens, estrogen, and progesterone.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ADA1; adrenergic alpha 1c receptor; adrenergic receptor alpha 1c subtype; adrenergic receptor, alpha 1a; adrenergic receptor, alpha 1c; adrenergic, alpha-1A-, receptor; adrenergic, alpha-1Aa, receptor; adrenoceptor alpha 1A; alpha 1A-adrenoceptor; alpha 1A-adrenoreceptor; alpha 1C-adrenergic receptor; alpha 1c-adrenoceptor subtype; Alpha-1A adrenergic receptor; Alpha-1A adrenoceptor; Alpha-1A adrenoreceptor; Alpha-1C adrenergic receptor; Alpha-adrenergic receptor 1c; Alpha1C-AR; G protein coupled receptor; GPCR; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADRA1A; ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; fc18h12; wu:fc18h12

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35348, (Mouse) P97718, (Rat) P43140

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 148, (Mouse) 11549, (Rat) 29412, (Zebrafish) 798498

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity adrenergic receptor activity alpha1-adrenergic receptor activity protein binding protein heterodimerization activity signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          MAPK cascade negative regulation of heart rate involved in baroreceptor response to increased systemic arterial blood pressure norepinephrine-epinephrine vasoconstriction involved in regulation of systemic arterial blood pressure positive regulation of heart rate by epinephrine-norepinephrine positive regulation of the force of heart contraction by epinephrine-norepinephrine apoptotic process regulation of muscle contraction smooth muscle contraction signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling adult heart development regulation of blood pressure negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to hormone negative regulation of autophagy positive regulation of cardiac muscle hypertrophy regulation of vasoconstriction positive regulation of synaptic transmission, GABAergic organ growth intracellular signal transduction positive regulation of MAPK cascade positive regulation of action potential positive regulation of vasoconstriction positive regulation of smooth muscle contraction regulation of cardiac muscle contraction positive regulation of cardiac muscle contraction cell growth involved in cardiac muscle cell development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade adrenergic receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway phospholipase C-activating adrenergic receptor signaling pathway pilomotor reflex neuron-glial cell signaling positive regulation of systemic arterial blood pressure activation of phospholipase C activity aging positive regulation of heart rate cell growth negative regulation of Rho protein signal transduction response to drug micturition calcium ion transport into cytosol positive regulation of protein kinase C signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline