Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CDC42 Antibodies

          Invitrogen

          Cdc42 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          11 References
          View all (19) CDC42 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cdc42 Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (3)
          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cdc42 Antibody (PA1-092) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of cdc42 (green) in HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 5% normal goat serum (Product # 31873) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a cdc42 polyclonal antibody (Product # PA1-092) at a dilution of 1:100 for at least 1 hour at room temperature, washed with PBS, and incubated with DyLight 488 goat anti-rabbit IgG secondary antibody (Product # 35552) at a dilution of 1:400 for 30 minutes at room te... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cdc42 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cdc42 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cdc42 Antibody in Western Blot (WB)
          Cdc42 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Cdc42 Antibody in Western Blot (WB)
          Cdc42 Antibody in Western Blot (WB)
          Cdc42 Antibody in Western Blot (WB)
          Cdc42 Antibody
          Cdc42 Antibody
          Cdc42 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Cdc42 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-092

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          C-Terminal truncated human recombinant protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539858

          Target Information

          Rac1 is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the Rac1 gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cdc42; CDC42Mm; cell division cycle 42 (GTP binding protein); cell division cycle 42 homolog; dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); G25K GTP-binding protein; growth-regulating protein; GTP binding protein, 25kDa; GTP-binding protein; GTP-binding protein G25K; RP1-224A6.5; small GTP binding protein; small GTP binding protein CDC42; small GTP binding protein; GTPase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDC42Hs; G25K; TKS

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P60953, (Mouse) P60766, (Rat) Q8CFN2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 998, (Mouse) 12540, (Rat) 64465

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding protein kinase binding GTP-dependent protein binding thioesterase binding GBD domain binding apolipoprotein A-I receptor binding identical protein binding ubiquitin protein ligase activity mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding
          Process(es)
          heart process cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis endocytosis phagocytosis, engulfment actin filament organization Golgi organization establishment or maintenance of cell polarity signal transduction integrin-mediated signaling pathway small GTPase mediated signal transduction anatomical structure morphogenesis regulation of lamellipodium assembly positive regulation of lamellipodium assembly substantia nigra development establishment of cell polarity actin cytoskeleton organization macrophage differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly negative regulation of protein complex assembly positive regulation of cytokinesis regulation of actin cytoskeleton organization cell junction assembly embryonic heart tube development neuropilin signaling pathway modulation by host of viral process establishment of epithelial cell apical/basal polarity positive regulation of pinocytosis positive regulation of cellular component organization regulation of filopodium assembly positive regulation of filopodium assembly regulation of stress fiber assembly positive regulation of stress fiber assembly establishment of Golgi localization regulation of attachment of spindle microtubules to kinetochore Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway positive regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis dendritic spine morphogenesis organelle transport along microtubule endothelin receptor signaling pathway regulation of postsynapse organization positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading sprouting angiogenesis cardiac conduction system development protein phosphorylation regulation of mitotic nuclear division nuclear migration Rho protein signal transduction protein localization endosomal transport adherens junction organization establishment or maintenance of apical/basal cell polarity dendritic cell migration positive regulation of catalytic activity positive regulation of MAPK cascade positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of DNA replication positive regulation of JNK cascade filopodium assembly neuron fate determination nucleus localization positive regulation of synapse structural plasticity positive regulation of protein kinase B signaling heart contraction cellular response to interferon-gamma actin filament branching positive regulation of intracellular protein transport cell-cell adhesion regulation of modification of postsynaptic structure response to glucose regulation of exocytosis submandibular salivary gland formation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0