Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SOX2 Antibodies

          Invitrogen

          SOX2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          42 Published Figures
          46 References
          View all (80) SOX2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOX2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (19)
          • Published Figures (42)
          • Advanced Verification (1)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 62

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SOX2 Antibody (PA1-094X) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SOX2 using anti-SOX2 polyclonal antibody (Product # PA1-094) shows specific expression in human embryonal carcinoma NTERA-2 cells (shown in green) but not in negative control HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a rabbit polyclonal antibody recognizing SOX2 (Product # PA1-094), at a dilution of 1:200 for at least 1 h... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SOX2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)
          SOX2 Antibody in Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)
          SOX2 Antibody in CUT&RUN (CUT&RUN)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (IHC, ISH)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOX2 Antibody
          SOX2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-094X

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 24 publications 24 publications

          Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg, 1:1,000
          -

          In Situ Hybridization (ISH)

          -
          View 1 publication 1 publication

          CUT&RUN (CUT&RUN)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fish, Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full-length human recombinant protein expressed in bacteria
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539863

          Target Information

          SOX2 is an intronless gene encoding a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The product of the SOX2 gene is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. The SOX2 gene lies within an intron of another gene called SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Further, SOX2 protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. Mutations in the SOX2 gene have been associated with bilateral anophthalmia, a severe form of structural eye malformation, optic nerve hypoplasia and syndromic microphthalmia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Delta EF2a; MCOPS3 (Microphthalmia Syndromic type 3); putative; sex determining region Y-box 2; SOX 2; sox-2; SRY (sex determining region Y) box 2; SRY (sex determining region Y)-box 2; SRY related HMG box 2; SRY-box 2; SRY-box containing gene 2; SRY-related HMG-box gene 2; Transcription factor SOX-2; transcription factor SOX2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ANOP3; lcc; MCOPS3; Sox-2; SOX2; ysb

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P48431, (Mouse) P48432

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6657, (Mouse) 20674

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding miRNA binding sequence-specific DNA binding nitric-oxide synthase binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding chromatin binding transcription factor binding chromatin DNA binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity HMG box transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation eye development endodermal cell fate specification chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated brain development response to wounding regulation of gene expression glial cell fate commitment pituitary gland development adenohypophysis development positive regulation of cell-cell adhesion neuron differentiation forebrain development somatic stem cell population maintenance tissue regeneration positive regulation of MAPK cascade response to ethanol positive regulation of cell differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner ear development response to growth factor cellular response to hypoxia negative regulation of canonical Wnt signaling pathway response to oxygen-glucose deprivation neuronal stem cell population maintenance negative regulation of cell cycle G1/S phase transition regulation of myofibroblast cell apoptotic process cell fate specification positive regulation of neuroblast proliferation transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cell cycle arrest multicellular organism development sensory perception of sound response to organic substance stem cell population maintenance forebrain neuron differentiation cerebral cortex development negative regulation of Wnt signaling pathway male genitalia development positive regulation of epithelial cell differentiation olfactory placode formation response to retinoic acid inner ear morphogenesis regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process tongue development cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of neuron differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of Notch signaling pathway pigment biosynthetic process lung alveolus development embryonic organ development anatomical structure formation involved in morphogenesis neuron fate commitment diencephalon morphogenesis stem cell differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound detection of mechanical stimulus involved in equilibrioception retina morphogenesis in camera-type eye lens induction in camera-type eye epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline