Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LIN28A Antibodies

          Invitrogen

          LIN28A Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          6 References
          View all (24) LIN28A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LIN28A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LIN28A Antibody (PA1-096) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of LIN28 (green) in Hela cells. Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes at room temperature and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a LIN28 polyclonal antibody (Product # PA1-096) at a dilution of 1:100 and incubated overnight in a humidified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a DyLight-conjugated secondary antibody for 45 minutes at room temperature in the dark. F-actin (red) was stained with a fluo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          LIN28A Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          LIN28A Antibody in Western Blot (WB)
          LIN28A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Western Blot (WB)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIN28A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          LIN28A Antibody in Western Blot (WB)
          LIN28A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LIN28A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIN28A Antibody
          LIN28A Antibody
          LIN28A Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-096

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:200
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg, 1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full-length human recombinant protein expressed in bacteria
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539865

          Target Information

          Lin28 is a transcription factor that was first identified through its key role in the pathway of developmental timing in C. elegans. The role of Lin28 in development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be beneficial in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Lin28 in addition to the transcription factors POU5F1, Sox2, and NANOG in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Lin28, Sox2, POU5F1 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ12457; Lin-28A; Protein lin-28 homolog A; RNA-binding protein LIN-28; testis expressed gene 17; Testis-expressed protein 17; unnamed protein product; Zinc finger CCHC domain-containing protein 1; zinc finger, CCHC domain containing 1

          View more View less

          Gene Aliases: AL024421; CSDD1; ENSMUSG00000070700; Gm10299; LIN-28; lin-28A; LIN28; LIN28A; Tex17; ZCCHC1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H9Z2, (Mouse) Q8K3Y3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 79727, (Mouse) 83557

          View more View less

          Function(s)
          G-quadruplex RNA binding nucleic acid binding RNA binding mRNA binding protein binding zinc ion binding translation initiation factor binding miRNA binding metal ion binding pre-miRNA binding protein-RNA adaptor activity sequence-specific mRNA binding DNA binding RNA metabolism protein
          Process(es)
          germ cell development miRNA metabolic process miRNA catabolic process posttranscriptional regulation of gene expression negative regulation of translation stem cell population maintenance gene silencing by RNA pre-miRNA processing RNA 3'-end processing positive regulation of TOR signaling positive regulation of neuron differentiation negative regulation of glial cell differentiation positive regulation of translation stem cell differentiation positive regulation of protein kinase B signaling regulation of gene silencing by miRNA cellular response to glucose stimulus positive regulation of cell proliferation involved in kidney development negative regulation of pre-miRNA processing positive regulation of cytoplasmic translation regulation of transcription, DNA-templated
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline