Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Nanog Antibodies

          Invitrogen

          Nanog Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          9 Published Figures
          29 References
          View all (39) Nanog antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Nanog Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (9)
          • Advanced Verification (3)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 20

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Nanog Antibody (PA1-097) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Nanog using anti-Nanog polyclonal antibody (Product # PA1-097) shows specific expression in human embryonal carcinoma NTERA-2 cells (shown in green) but not in negative control HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a rabbit polyclonal antibody recognizing Nanog (Product # PA1-097), at a dilution of 1:200 for at least ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Nanog Antibody in Western Blot (WB)
          Nanog Antibody in Western Blot (WB)
          Nanog Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Nanog Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nanog Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Nanog Antibody in Western Blot (WB)
          Nanog Antibody in Western Blot (WB)
          Nanog Antibody in Western Blot (WB)
          Nanog Antibody
          Nanog Antibody
          Nanog Antibody
          Nanog Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-097

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 15 publications 15 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          ChIP assay (ChIP)

          1-3 µL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full-length human recombinant protein expressed in bacteria
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539867

          Product Specific Information

          This antibody is not recommended for mouse testes tissue or human ovarian carcinoma in IHC applications.

          Target Information

          NANOG (Nanog homeobox) is a divergent homeodomain protein that directs pluripotency and differentiation of undifferentiated embryonic stem cells. NANOG mRNA is present in pluripotent mouse and human cell lines, and absent from differentiated cells. Human NANOG protein shares 52% overall amino acid identity with the mouse protein, and 85% identity in the homeodomain. Human NANOG maps to gene locus 12p13.31, while the mouse NANOG maps to gene loci 6 F2. Murine embryonic NANOG expression is detected in the inner cell mass of the blastocyst. Research studies have shown that high levels of human NANOG expression in the undifferentiated N-Tera embryonal carcinoma cell line. Further, NANOG is a transcription regulator involved in inner cell mass and embryonic stem (ES) cells proliferation and self-renewal. The role of NANOG in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing POU5F1 (also known as Oct-4), another germline-specific transcription factor, and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. Experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing NANOG, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine. When overexpressed, NANOG promotes cells to enter into S phase and proliferation. Diseases associated with dysfunction in the NANOG protein include tetracarcinoma and germ cell/embryonal cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ12581; HGNC:20857; hNanog; Homeobox protein NANOG; Homeobox transcription factor Nanog; homeobox transcription factor Nanog-delta 48; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: NANOG

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H9S0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 79923

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter endodermal cell fate specification regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell proliferation regulation of gene expression stem cell population maintenance cell differentiation somatic stem cell population maintenance regulation of cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline