Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • EGFR Antibodies

          Invitrogen

          EGFR Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          25 Published Figures
          25 References
          View all (349) EGFR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EGFR Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (25)
          • Advanced Verification (5)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 38

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EGFR Antibody (PA1-1110) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of EGFR was performed using 90% confluent log phase A431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with EGFR Rabbit Polyclonal antibody (Product # PA1-1110) at 1 µg/mL dilution in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Prod... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          EGFR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          EGFR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-1110

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C L(1198) R V A P Q S S E F I G A(1210) of human EGFR.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_326079

          Product Specific Information

          PA1-1110 detects EGFR from human, non-human primate (monkey), mouse, and rat samples.

          PA1-1110 has been successfully used in Western blot, immunoprecipitation, immunohistochemistry, and immunofluorescence procedures. By Western blot, this antibody detects ~190 kDa protein representing EGFR from human HeLa cell extract.

          The PA1-1110 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C L(1198) R V A P Q S S E F I G A(1210) of human EGFR.

          Target Information

          EGFR, epidermal growth factor receptor, is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. EGFR is encoded by the EGFR gene located on chromosome 7 in humans. EGFR belongs to the HER/ERbB family of proteins that includes three other receptor tyrosine kinases, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR is a transmembrane receptor and binding of its cognate ligands such as EGF (Epidermal Growth Factor) and TGF alpha (Transforming Growth Factor alpha) to the extracellular domain leads to EGFR dimerization followed by autophosphorylation of the tyrosine residues in the cytoplasmic domain. Overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2.7.10.1; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; contains extracellular domain; EC 2.7.10.1; EGFR vIII; EGFR-related peptide; Epidermal growth factor receptor; Epidermal growth factor receptor formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); epidermal growth factor receptor tyrosine kinase domain; epidermal growth factor receptor, formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; GIG40; kinase EGFR; membrane protein; Oncogene ERBB; PIG61; Proto-oncogene c-ErbB-1; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; unnamed protein product; Urogastrone; waved 2

          View more View less

          Gene Aliases: 9030024J15Rik; AI552599; EGFR; ERBB; ErbB-1; ERBB1; Errb1; ERRP; HER1; mENA; NISBD2; NNCIS; PIG61; wa-2; wa2; Wa5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00533, (Mouse) Q01279

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1956, (Mouse) 13649, (Rat) 24329

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity chromatin binding double-stranded DNA binding protein kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity epidermal growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity enzyme binding kinase binding protein phosphatase binding protein tyrosine kinase activator activity ubiquitin protein ligase binding identical protein binding cadherin binding epidermal growth factor binding actin filament binding ATPase binding glycoprotein binding receptor signaling protein tyrosine kinase activity signal transducer activity receptor binding integrin binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity protein heterodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          MAPK cascade cell morphogenesis ossification embryonic placenta development positive regulation of protein phosphorylation hair follicle development signal transduction cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway salivary gland morphogenesis learning or memory cell proliferation positive regulation of cell proliferation epidermis development cerebral cortex cell migration neuron differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation ERBB2-EGFR signaling pathway negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process positive regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation digestive tract morphogenesis epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein insertion into membrane positive regulation of protein kinase B signaling morphogenesis of an epithelial fold eyelid development in camera-type eye response to UV-A positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to estradiol stimulus positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of cardiocyte differentiation activation of MAPKK activity translation protein phosphorylation multicellular organism development magnesium ion homeostasis phosphorylation single organismal cell-cell adhesion peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of superoxide anion generation positive regulation of catenin import into nucleus intracellular signal transduction ovulation cycle positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of vasoconstriction positive regulation of vasodilation negative regulation of mitotic cell cycle protein autophosphorylation astrocyte activation positive regulation of smooth muscle cell proliferation neuron projection morphogenesis positive regulation of inflammatory response regulation of nitric-oxide synthase activity response to calcium ion positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic liver development response to osmotic stress response to oxidative stress circadian rhythm response to organic cyclic compound diterpenoid metabolic process signal transduction by protein phosphorylation lung development response to estradiol response to cobalamin response to hydroxyisoflavone response to lipid cellular response to drug hydrogen peroxide metabolic process tongue development cellular response to mechanical stimulus cellular response to dexamethasone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline