Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • NSE Antibodies

          Invitrogen

          NSE Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          2 References
          View all (87) NSE antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NSE Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (1)
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NSE Antibody (PA1-28217) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of NSE was performed in human pancreas tissue using NSE Polyclonal Antibody (Product # PA1-28217). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NSE Antibody in Western Blot (WB)
          NSE Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NSE Antibody
          NSE Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-28217

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Ready-to-use
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide (Human) (C terminal). The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1959045

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: IMR cells, Pancreas.

          Target Information

          Neuron specific enolase (NSE, ENO1, ENO2, ENO3) is an enzyme that catalyzes the conversion of 2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate in the glycolytic pathway, and the reverse reaction in gluconeogenesis. NSE has a high stability in biological fluids and can easily diffuse to the extracellular medium and cerebrospinal fluid (CSF) when neuronal membranes are injured.NSE is one of three mammalian enolases, which are also known as ENO1, ENO2, and ENO3 or alternately as enolase alpha, beta and gamma. The alpha-subunit is expressed in most tissues, the beta-subunit only in muscle, and the gamma-subunit is expressed primarily in neurons, in normal and in neoplastic neuroendocrine cells. Co-expression of NSE and chromogranin A is common in neuroendocrine neoplasms. Since neurons require a great deal of energy, they are very rich in glycolytic enzymes such a GAPDH and NSE. Antibodies to NSE protein are useful to identify neuronal cell bodies, developing neuronal lineage and neuroendocrine cells. Release of NSE from damaged neurons into CSF and blood has also been used as a biomarker of neuronal injury. NSE is used clinically as a sensitive and useful marker of neuronal damage in several neurological disorders including stroke, hypoxic brain damage, status epilepticus, Creutzfeldt-Jakob disease, and herpetic encephalitis. Further, NSE is found in elevated concentrations in plasma and certain neoplasias that include pediatric neuroblastoma and small cell lung cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; 2-phospho-D-glycerate hydrolyase; Eno; ENO2; ENOG; Enolase 2; enolase 2 (gamma, neuronal); epididymis secretory protein Li 279; gamma enolase; Gamma-enolase; Neural enolase; neuron specific enolase; neuron specific gamma enolase; Neuron-specific enolase; Neuronal Enolase; neuronal enriched enolase; neurone-specific enolase; NSE; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ENO2; HEL-S-279; NSE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09104

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2026

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding phosphopyruvate hydratase activity protein binding lyase activity enzyme binding identical protein binding macromolecular complex binding metal ion binding
          Process(es)
          gluconeogenesis glycolytic process response to xenobiotic stimulus response to estradiol canonical glycolysis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline