Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Estrogen Receptor beta Antibodies

          Invitrogen

          Estrogen Receptor beta Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          13 Published Figures
          35 References
          View all (62) Estrogen Receptor beta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Estrogen Receptor beta Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (13)
          • Advanced Verification (1)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Estrogen Receptor beta Antibody (PA1-313) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Estrogen Receptor beta was performed using 70% confluent log phase T-47D cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Estrogen Receptor beta Polyclonal Antibody (Product # PA1-313) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incub... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot, Gel Shift (WB, EMSA)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Western Blot, Gel Shift (WB, EMSA)
          Estrogen Receptor beta Antibody in Gel Shift (EMSA)
          Estrogen Receptor beta Antibody
          Estrogen Receptor beta Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-313

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Gel Shift (EMSA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C(459) S P A E D S K S K E G S Q N P Q S Q(477) of human ER beta.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2102375

          Product Specific Information

          PA1-313 has been successfully used in Western blot and immunohistochemistry procedures. By Western blot, this antibody detects an ~55 kDa protein representing ER beta from rat brain homogenate. Immunohistochemical staining of ER beta in rat prostate with PA1-313 results in nuclear staining, whereas nuclear staining may not be observed in human tissue.



          The PA1-313 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C(459) S P A E D S K S K E G S Q N P Q S Q(477) of human ER beta. PA1-313 immunizing peptide (Cat. # PEP-029) is available for use in neutralization and control experiments.



          Recombinant ER beta expressed in baculovirus system (Cat. # RP-311 and RP-312) can be purchased for control experiments in Western blot and gel shift assays.

          Target Information

          Estrogen Receptor beta (ER beta, NR3A2) protein is approximately 55kD, though multiple isoforms ranging from 36-59kD have been described. Human ER beta was initially cloned and characterized from testis. Estrogen Receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The estrogen receptor is a ligand-activated transcription factor, that when bound to estrogen hormone, induces a conformational change that allows dimerization and binding to estrogen response elements (ERE) in DNA. When bound to EREs, ER can positively or negatively regulate gene transcription through the recruitment of coactivator or corepressor proteins. There are two different forms of the estrogen receptor, alpha and beta, encoded by separate genes (ESR1 and ESR2, respectively). Estrogen receptor beta (ER beta) binds estrogens with an affinity similar to that of estrogen receptor alpha. Some ER beta isoforms dominantly inhibit the activity of estrogen receptor alpha in reproductive tissues. ER beta is found widely in many tissues throughout the body and can act as a potent tumor suppressor, playing a crucial role in many cancer types such as prostate cancer, autism spectrum disorder, medullary thyroid carcinoma, De Quervain Disease and risk of cardiovascular disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ER; ER beta; ER-beta; ERbeta 4; estrogen receptor 2 beta; Estrogen receptor beta; estrogen receptor beta 2; estrogen receptor beta 4; nuclear receptor; Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2; oestrogen receptor beta; splice variant; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ER-BETA; ER[b]; Erb; Erb2; ERbeta; ESR-BETA; ESR2; ESRB; ESTRB; NR3A2; ODG8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92731, (Mouse) O08537, (Rat) Q62986

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2100, (Mouse) 13983, (Rat) 25149

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding steroid binding protein binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen receptor activity estrogen response element binding sequence-specific DNA binding metal ion binding receptor antagonist activity core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding drug binding hormone binding peroxisome proliferator activated receptor binding estradiol binding steroid hormone binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ovarian follicle development behavioral fear response neuron migration transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter brain development learning or memory negative regulation of cell proliferation hormone-mediated apoptotic signaling pathway intracellular steroid hormone receptor signaling pathway intracellular estrogen receptor signaling pathway response to testosterone regulation of cell proliferation positive regulation of apoptotic process steroid hormone mediated signaling pathway regulation of neuron apoptotic process estrous cycle positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of behavior negative regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity Sertoli cell proliferation uterus development vagina development negative regulation of cell death prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell maturation involved in prostate gland development negative regulation of androgen receptor signaling pathway positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of neuron death negative regulation of feeding behavior negative regulation of reactive oxygen species metabolic process regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling negative regulation of cell growth cellular response to estradiol stimulus cellular response to oxygen-containing compound male gonad development female gonad development response to water deprivation response to hormone response to organic cyclic compound response to activity response to insecticide cerebellum development amygdala development hypothalamus development prostate gland development response to nutrient levels response to estradiol response to genistein cellular response to drug response to drug response to estrogen response to human chorionic gonadotropin response to ethanol Sertoli cell development cellular response to magnetism cellular response to organic cyclic compound response to dexamethasone response to salt response to bisphenol A
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline