Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LXR alpha/beta Antibodies

          Invitrogen

          LXR alpha/beta Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (4) LXR alpha/beta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LXR alpha/beta Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          LXR alpha/beta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          LXR alpha/beta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LXR alpha/beta Antibody (PA1-331B) in WB

          Fig.1) Western blot analysis was performed on nuclear enriched extracts (30 µglysate) of MCF7 (Lane 1), HeLa (Lane 2), Hep G2 (Lane 3), Jurkat (Lane 4) and HEK-293 (Lane 5). Fig2.) Likewise, western blot analysis was performed on tissue extracts (30 µglysate) of Mouse Liver, Mouse Spleen and Mouse Lung. The blots were probed with LXR alpha/beta Rabbit polyclonal Antibody (Product # PA1-331B, 2 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A27036, ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LXR alpha/beta Antibody in Western Blot (WB)
          LXR alpha/beta Antibody in Western Blot (WB)
          LXR alpha/beta Antibody
          LXR alpha/beta Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-331B

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C L(432) R L Q D K K L P P L L S E(445) of human LXR alpha.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2154886

          Product Specific Information

          PA1-331B detects recombinant human liver X receptor (LXR).



          PA1-331B has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects an ~64 kDa and ~80 kDa protein representing recombinant human LXR alpha and beta.



          The PA1-331B immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C L(432) R L Q D K K L P P L L S E(445) of human LXR alpha. This sequence also corresponds to amino acids 442-455 of the human LXR beta. PA1-331B immunizing peptide (Cat. # PEP-115) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          NR1H3 (oxysterols receptor LXR-alpha) is a nuclear receptor that exhibits a ligand-dependent transcriptional activiation activity. Its interaction with retinoic acid receptor (RXR) shifts RXR from its role as a silent DNA-binding partner to an active ligand-binding subunit in mediating retinoid responses through target genes defined by LXRES. LXRES are DR4-type response elements characterized by direct repeats of two similar hexanucleotide half-sites spaced by four nucleotides. NR1H3 plays an important role in the regulation of cholesterol homeostasis, regulating cholesterol uptake through MYLIP-dependent ubiqutination of LDLR, VLDLR, and LRP8. It also interplays functionally with RORA for the regulation of genes involves in liver metabolism.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: liver X nuclear receptor beta; Liver X Receptor; Liver X receptor alpha; Liver X receptor beta; LX receptor beta; NR1H2; nuclear orphan receptor LXR-beta; Nuclear receptor NER; Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2; Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3; Oxysterols receptor LXR-alpha; Oxysterols receptor LXR-beta; steroid hormone-nuclear receptor NER; Ubiquitously-expressed nuclear receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: LXR-a; LXR-b; LXRA; LXRB; NER; NER-I; NR1H2; NR1H3; RIP15; RLD-1; UNR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P55055, (Human) Q13133

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7376, (Human) 10062

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding chromatin DNA binding apolipoprotein A-I receptor binding sequence-specific DNA binding metal ion binding retinoid X receptor binding ATPase binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding cholesterol binding sterol response element binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lipid metabolic process hormone-mediated signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of triglyceride biosynthetic process positive regulation of cholesterol efflux regulation of lipid storage positive regulation of lipid storage negative regulation of cholesterol storage cell differentiation intracellular receptor signaling pathway response to nutrient levels negative regulation of lipid transport positive regulation of cholesterol transport phosphatidylcholine acyl-chain remodeling cholesterol homeostasis mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of fatty acid biosynthetic process negative regulation of proteolysis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter retinoic acid receptor signaling pathway negative regulation of pinocytosis negative regulation of inflammatory response lipid homeostasis negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway positive regulation of high-density lipoprotein particle assembly positive regulation of pancreatic juice secretion positive regulation of secretion of lysosomal enzymes negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of response to endoplasmic reticulum stress response to progesterone positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway regulation of circadian rhythm negative regulation of macrophage activation apoptotic cell clearance positive regulation of lipid biosynthetic process sterol homeostasis triglyceride homeostasis cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of pancreatic juice secretion negative regulation of secretion of lysosomal enzymes
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline