Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CYLD Antibodies

          Invitrogen

          CYLD Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (19) CYLD antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CYLD Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CYLD Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CYLD Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CYLD Antibody (PA1-41097) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of CYLD in HeLa cells. Samples were incubated in CYLD polyclonal antibody (Product # PA1-41097) using a dilution of 5 µg/mL. Control (rabbit Ig) at 5 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CYLD Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CYLD Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-41097

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-10 µg/mL
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to amino acids 32-45 of human CYLD.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2261341

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

          Suggested positive control: Hela whole cell extract.

          Immunogen sequence: DKQTQKLLKV PKGS

          Target Information

          CYLD is a 956 aa, cytoplasmic, deubiquitinating enzyme belonging to the ubiquitin carboxy-terminal hydrolases (UCH) family of proteins with three cytoskeletal-associated protein-glycine-conserved (CAP-GLY) domains, a proline rich region, a SH3 binding domain and a sequence homology to catalytic domain of UCH. CYLD is identified as a tumor suppressor protein affecting the JNK signaling pathway. CYLD is a negative regulator of TRAF2 and NF-kappa-B signaling pathway and is also known to have receptor-dependent role in regulating the I-kappa-B kinase pathway. It also has a deubiquitinating activity that is directed towards non-Lys-48-linked polyubiquitin chains and TRAP1 is a novel substrate for deubiquitination. Mutated CYLD is known to be associated with cylindromatosis, multiple familial trichoepithelioma, and Brooke-Spiegler syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cyld; cylindromatosis (turban tumor syndrome); Deubiquitinating enzyme CYLD; FLJ20180; FLJ31664; FLJ78684; probable ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD; ubiquitin specific peptidase like 2; Ubiquitin thioesterase CYLD; ubiquitin thiolesterase CYLD; Ubiquitin-specific-processing protease CYLD; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BRSS; CDMT; CYLD; CYLD1; CYLDI; EAC; FTDALS8; HSPC057; KIAA0849; MFT; MFT1; SBS; TEM; USPL2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NQC7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1540

          View more View less

          Function(s)
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity zinc ion binding hydrolase activity protein kinase binding metal ion binding Lys63-specific deubiquitinase activity ubiquitinyl hydrolase activity, acting on linear ubiquitin proline-rich region binding Lys48-specific deubiquitinase activity
          Process(es)
          immune system process proteolysis I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of mitotic cell cycle regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway Wnt signaling pathway protein deubiquitination negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of type I interferon production nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway defense response to bacterium positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling CD4-positive or CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment innate immune response regulation of B cell differentiation positive regulation of T cell differentiation negative regulation of JNK cascade homeostasis of number of cells regulation of inflammatory response negative regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway regulation of necroptotic process necroptotic process regulation of microtubule cytoskeleton organization protein K63-linked deubiquitination negative regulation of canonical Wnt signaling pathway ripoptosome assembly involved in necroptotic process negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling regulation of cilium assembly negative regulation of p38MAPK cascade positive regulation of cellular protein localization protein linear deubiquitination negative regulation of interleukin-18-mediated signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline