Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PLK1 Antibodies

          Invitrogen

          PLK1 Polyclonal Antibody

          View all (52) PLK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PLK1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PLK1 Antibody (PA1-41319) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of PLK1 in human placenta. Samples were incubated in PLK1 polyclonal antibody (Product # PA1-41319) using a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-41319

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A portion of amino acids 100-200 of human PLK1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2167600

          Product Specific Information

          Suggested positive control: human HCT-116 or mouse NIH-3T3 cell line.

          Immunogen sequence homology: Xenopus (87%).

          Target Information

          PLK1 is a serine/threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis. Polo-like kinase proteins acts by binding and phosphorylating proteins are that already phosphorylated on a specific motif recognized by the POLO box domains. Phosphorylates BORA, BUB1B/BUBR1, CCNB1, CDC25C, CEP55, ECT2, ERCC6L, FBXO5/EMI1, FOXM1, KIF20A/MKLP2, CENPU, NEDD1, NINL, NPM1, NUDC, PKMYT1/MYT1, KIZ, PPP1R12A/MYPT1, PRC1, RACGAP1/CYK4, SGOL1, STAG2/SA2, TEX14, TOPORS, p73/TP73, TPT1 and WEE1. Plays a key role in centrosome functions and the assembly of bipolar spindles by phosphorylating KIZ, NEDD1 and NINL.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell cycle regulated protein kinase; PLK 1; PLK-1; polo (Drosophia)-like kinase; polo-like kinase; Polo-like kinase 1; Serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: PLK; PLK1; STPK13

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P53350

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5347

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding microtubule binding anaphase-promoting complex binding kinase activity transferase activity protein kinase binding identical protein binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          mitotic sister chromatid segregation G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter establishment of mitotic spindle orientation mitotic cell cycle nuclear division mitotic cytokinesis double-strand break repair via homologous recombination microtubule bundle formation double-strand break repair protein phosphorylation mitotic spindle organization sister chromatid cohesion mitotic chromosome condensation mitotic nuclear envelope disassembly metaphase/anaphase transition of mitotic cell cycle mitotic spindle assembly checkpoint mitotic G2 DNA damage checkpoint centrosome cycle regulation of mitotic cell cycle regulation of cell cycle process female meiosis chromosome segregation protein ubiquitination peptidyl-serine phosphorylation regulation of mitotic metaphase/anaphase transition protein destabilization positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of cytokinesis protein localization to organelle negative regulation of apoptotic process homologous chromosome segregation establishment of protein localization positive regulation of proteolysis Golgi inheritance nuclear envelope disassembly centrosome separation cell division positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity regulation of cell cycle synaptonemal complex disassembly protein localization to chromatin protein localization to centrosome protein localization to nuclear envelope double-strand break repair via alternative nonhomologous end joining positive regulation of protein localization to nucleus regulation of mitotic spindle assembly regulation of mitotic cell cycle phase transition positive regulation of ubiquitin protein ligase activity regulation of protein localization to cell cortex regulation of anaphase-promoting complex-dependent catabolic process protein localization to site of double-strand break negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline