Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • beta Amyloid Antibodies

          Invitrogen

          Amyloid Precursor Protein Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (82) beta Amyloid antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Amyloid Precursor Protein Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          Amyloid Precursor Protein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Amyloid Precursor Protein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Amyloid Precursor Protein Antibody (PA1-4648) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of beta Amyloid was performed using 70% confluent log phase PC-3 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Anti-Amyloid Precursor Protein Polyclonal Antibody (Product # PA1-4648) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, inc... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Amyloid Precursor Protein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Amyloid Precursor Protein Antibody in Western Blot (WB)
          Amyloid Precursor Protein Antibody in Western Blot (WB)
          Amyloid Precursor Protein Antibody in Western Blot (WB)
          Amyloid Precursor Protein Antibody
          Amyloid Precursor Protein Antibody
          Amyloid Precursor Protein Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-4648

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the C-terminal region of rat APP conjugated to KLH
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_557599

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with canine, chicken, human, mouse and non-human primate based on 100% sequence homology.

          This antibody is specific for ~115 kDa APP protein. Immunolabeling of the APP protein band is completely blocked by preadsorption of the antibody with the peptide used as antigen.

          Target Information

          Amyloid beta peptide (Abeta/Beta-amyloid) is the major constituent of amyloid plaques in the brains of individuals afflicted with Alzheimer's disease. Abeta peptide is 40-43 amino acids long and generated from the beta-amyloid precursor protein (beta APP) in a two-step process. The first step involves cleavage of the extracellular, amino-terminal domain of beta APP. Protein cleavage is performed by an aspartyl protease, beta-secretase (BACE) which is synthesized as a propeptide and must be modified to the mature and active form by the prohormone convertase, furin. Beta APP cleavage by the mature form of BACE results in the cellular secretion of a segment of beta APP, and a membrane-bound remnant. The remnant protein is processed by another protease, gamma-secretase. Gamma-secretase cleaves an intra-membrane site in the carboxyl-terminal domain of beta APP, thus generating the amyloid beta peptide. Gamma-secretase is believed to be a multi-subunit complex containing presenilin-1 and 2 as central components. The transmembrane glycoprotein, nicastrin, is associated with presinilins and has been found to bind to the carboxyl-terminus of beta APP and helps to modulate the production of the amyloid beta peptide. Abeta is an extracellular filamentous protein component of amyloid cores, neuritic plaques and is also found as a deposit in neurofibrillary tangles. Alzheimer's disease, the most common cause of senile dementia, is characterized by abnormal filamentous protein deposits in the brain. Beta amyloid deposits are also detected in Lewy body dementia, Down's syndrome, amyloidosis (Dutch type), cerebroarterial amyloidosis (cerebral amyloid angiopathy) and in the Guam Parkinson-Dementia complex.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ABPP; AG; Alzheimer disease; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; Alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein (ABPP); amyloid beta protein; amyloid beta-protein precursor; Amyloid precursor protein; amyloid protein; Amyloid β; Amyloid-beta (A4) precursor protein; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APPI; appican; beta-amyloid A4; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; Cerebral vascular amyloid peptide; CTF gamma; CTF-alpha; CVAP; OTTHUMP00000096096; Pan-Abeta; peptidase nexin-II; PN-II; PreA4; PreA4 751; protease nexin II; Protease nexin-II; testicular tissue protein Li 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A4; AAA; ABETA; ABPP; AD1; Adap; Ag; alpha-sAPP; APP; APPI; betaApp; CTFgamma; CVAP; E030013M08Rik; PN-II; PN2; preA4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) B2R5V1, (Rat) P08592, (Mouse) P12023

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 351, (Rat) 54226, (Mouse) 11820

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding DNA binding chromatin binding serine-type endopeptidase inhibitor activity receptor binding frizzled binding insulin receptor binding integrin binding protein binding heparin binding peptidase activator activity enzyme binding peptidase inhibitor activity receptor activator activity acetylcholine receptor activator activity acetylcholine receptor binding apolipoprotein binding chemoattractant activity identical protein binding protein homodimerization activity heparan sulfate proteoglycan binding metal ion binding ephrin receptor binding transition metal ion binding protein heterodimerization activity receptor agonist activity low-density lipoprotein particle receptor binding RAGE receptor binding chaperone binding PTB domain binding growth factor receptor binding amylin binding protein serine/threonine kinase binding molecular function activator activity heparan sulfate binding protease inhibitor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation response to yeast astrocyte activation involved in immune response regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of translation cellular copper ion homeostasis endocytosis apoptotic process cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway Notch signaling pathway chemical synaptic transmission axonogenesis central nervous system development learning or memory learning memory mating behavior locomotory behavior axo-dendritic transport negative regulation of cell proliferation associative learning adult locomotory behavior visual learning response to lead ion regulation of gene expression positive regulation of macromolecule metabolic process positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression response to auditory stimulus microglia development axon midline choice point recognition neuron remodeling dendrite development calcium-mediated signaling antibacterial humoral response antifungal humoral response regulation of Wnt signaling pathway extracellular matrix organization neuron projection development phospholipase D-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of superoxide anion generation regulation of toll-like receptor signaling pathway ionotropic glutamate receptor signaling pathway regulation of multicellular organism growth lipoprotein metabolic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade positive regulation of neuron apoptotic process innate immune response positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of neuron differentiation positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of Toll signaling pathway positive regulation of glycolytic process positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade astrocyte activation regulation of long-term neuronal synaptic plasticity collateral sprouting in absence of injury positive regulation of inflammatory response regulation of synapse structure or activity synapse organization defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of cell activation cognition positive chemotaxis positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis regulation of protein metabolic process positive regulation of protein metabolic process protein homooligomerization protein tetramerization regulation of neurotransmitter uptake positive regulation of protein kinase B signaling low-density lipoprotein particle mediated signaling antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide protein trimerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-1 cellular response to copper ion cellular response to manganese ion cellular response to cAMP cellular response to norepinephrine stimulus positive regulation of monocyte chemotaxis negative regulation of canonical Wnt signaling pathway modulation of excitatory postsynaptic potential NMDA selective glutamate receptor signaling pathway positive regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of cAMP/PKA signal transduction regulation of spontaneous synaptic transmission negative regulation of protein localization to nucleus regulation of beta-amyloid clearance negative regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of dendritic spine maintenance positive regulation of amyloid precursor protein catabolic process regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of blood circulation positive regulation of G protein-coupled receptor internalization positive regulation of endothelin production positive regulation of protein import cellular response to beta-amyloid regulation of presynapse assembly positive regulation of response to endoplasmic reticulum stress regulation of amyloid fibril formation positive regulation of amyloid fibril formation regulation of response to calcium ion amyloid fibril formation cellular response to nerve growth factor stimulus neuron projection maintenance positive regulation of T cell migration positive regulation of excitatory postsynaptic potential positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway suckling behavior mRNA polyadenylation protein phosphorylation response to oxidative stress regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity cholesterol metabolic process negative regulation of endopeptidase activity positive regulation of peptidase activity positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle forebrain development regulation of protein binding negative regulation of neuron differentiation neuromuscular process controlling balance synaptic growth at neuromuscular junction neuron apoptotic process smooth endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis nervous system development negative regulation of peptidase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline