Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • VAMP2 Antibodies

          Invitrogen

          VAMP2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          9 References
          View all (16) VAMP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VAMP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          VAMP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          VAMP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VAMP2 Antibody (PA1-766) in WB

          Western blot analysis was performed on tissue extracts (30 µg lysate) of Mouse Brain (Lane 1), Rat Brain (Lane 2), Mouse Lung (Lane 3), Rat Lung (Lane 4), Rat Liver (Land 5) and Rat Kidney (Lane 6). The blot was probed with Anti- VAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # PA1-766, 1 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A27036, 0.25 µg/mL, 1:4000 dilution). A 17 kDa band corresponding to VAMP2 was observed in Mouse Brain, Rat Brain and no... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VAMP2 Antibody in Western Blot (WB)
          VAMP2 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          VAMP2 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          VAMP2 Antibody
          VAMP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-766

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 6 publications 6 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues M(1) S A T A A T V P P A A P A G E G G(18) C of rat VAMP-2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2304164

          Product Specific Information

          PA1-766 detects vesicle associated membrane protein 2 (VAMP-2) from rat and mouse tissues.

          PA1-766 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects a 19 kDa protein representing VAMP-2 from rat brain whole protein extract.

          The PA1-766 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues M(1) S A T A A T V P P A A P A G E G G(18) C of rat VAMP-2. This immunizing peptide (Cat. # PEP-101) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          The vesicle associated membrane proteins (VAMP) or synaptobrevins are calcium binding proteins specific to eukaryotes. VAMPs, along with synaptosomal associated protein of 25 kDa (SNAP-25) and syntaxin, form the core complex of soluble NSF attachment protein receptor (SNARE) proteins that interact with the soluble proteins N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF) and alpha-SNAP. These membrane associated proteins play a key role in the regulation of vesicle membrane fusion with the plasma membrane. The Clostridium tetani neurotoxin is a metalloprotease with specificity for VAMP. In Alzheimer's disease, VAMP levels of all isoforms appear to be significantly lowered. It is suggested that VAMP-2 is a resident protein of the insulin-sensitive glucose transporter type 4 (GLUT4) compartment and that it is required for GLUT4 vesicle incorporation into the cell surface in response to insulin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Synaptobrevin; Synaptobrevin 2 (vesicle-associated membrane protein VAMP-2); synaptobrevin II; Synaptobrevin-2; vamp; VAMP-2; vesicle-associated membrane 2; Vesicle-associated membrane protein (synaptobrevin 2); Vesicle-associated membrane protein 2

          View more View less

          Gene Aliases: RATVAMPB; RATVAMPIR; SYB; Syb-2; Syb2; sybII; Vamp2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P63044, (Rat) P63045

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 22318, (Rat) 24803

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding SNAP receptor activity protein binding calmodulin binding phospholipid binding protein C-terminus binding myosin binding syntaxin-1 binding syntaxin binding protein complex binding identical protein binding ion channel binding calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          protein complex assembly vesicle fusion response to glucose protein transport synaptic vesicle exocytosis vesicle-mediated transport calcium ion regulated exocytosis regulation of exocytosis regulation of calcium ion-dependent exocytosis cellular response to insulin stimulus Golgi to plasma membrane protein transport eosinophil degranulation long-term synaptic potentiation regulation of vesicle-mediated transport membrane fusion positive regulation of intracellular protein transport regulation of delayed rectifier potassium channel activity neurotransmitter secretion neutrophil degranulation natural killer cell degranulation mucus secretion regulation of histamine secretion by mast cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline