Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GAD65/GAD67 Antibodies

          Invitrogen

          GAD65/GAD67 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          3 References
          View all (11) GAD65/GAD67 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GAD65/GAD67 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          GAD65/GAD67 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GAD65/GAD67 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GAD65/GAD67 Antibody (PA1-84572) in WB

          Western blot was performed using Anti-GAD65/GAD67 Polyclonal Antibody (Product # PA1-84572) and a 60 kDa band corresponding to GAD65/GAD67 was observed across tested samples. Whole cell extracts (40 µg lysate) of Mouse Brain (Lane 1), Rat Brain (Lane 2), Mouse Kidney (Lane 3), Rat Kidney (Lane 4) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0321BOX). Resolved proteins were then transferred onto a nitrocellulose membrane (Product # IB23001) by iBlot® 2 Dry Blotting System (Product # IB21001). The blot was probe... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GAD65/GAD67 Antibody in Western Blot (WB)
          GAD65/GAD67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GAD65/GAD67 Antibody

          Product Details

          PA1-84572

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:200-1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Cat, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence DFLIEEIERLGQDL from the C-terminus of GAD.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2263114

          Product Specific Information

          A suggested positive control for immunohistochemical applications is brain. In Western blot, a doublet at ~65/67 kDa has been observed.

          Rabbit anti Glutamate Decarboxylase 1/2 antibody recognizes both molecular forms of glutamate decarboxylase, GAD1 (GAD67) and GAD2 (GAD65), the enzyme which converts glutamic acid to gamma -aminobutyric acid (GABA), the major inhibitory transmitter in the higher brain region.

          Target Information

          GAD-65 and GAD-67 are members of the group II decarboxylase family of proteins and are responsible for catalyzing the rate limiting step in the production of GABA ( gamma-aminobutyric acid) from L-glutamic acid. Although both GADs are found in the brain, GAD-65 localizes to synaptic vesicle membranes in nerve terminals, while GAD-67 is distributed throughout the cell. GAD-67 is responsible for the basal levels of GABA synthesis. In the case of a heightened demand for GABA in neurotransmission, GAD-65 will transiently activate to assist in GABA production. The loss of GAD-65 is detrimental and can impair GABA neurotransmission, however the loss of GAD-67 is lethal. Due to alternative splicing, two isoforms exist for GAD-67: the predominant GAD-67 form and the minor GAD-25 form.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 65 kDa glutamic acid decarboxylase; 67 kDa glutamic acid decarboxylase; EC 4.1.1.15; FLJ45882; GAD; GAD 1; GAD 2; GAD 65; GAD 67; GAD-65; GAD-67; GAD67 short splice variant; Glutamate decarboxylase 1; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_1; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_2; glutamate decarboxylase 1 (brain 67kDa) isoform GAD1_3; Glutamate decarboxylase 1 (brain); glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa); glutamate decarboxylase 1 variant GAD67NT; Glutamate decarboxylase 2; Glutamate decarboxylase 2 (islet); glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa); Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform; Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform; GLUTAMATE DECARBOXYLASE, 67 KD ISOFORM (GAD-67) (67 KD GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE); Glutamate decarboxylase-2 (pancreas); glutamic acid decarboxylase; glutamic acid decarboxylase 1; glutamic acid decarboxylase 2; glutamic acid decarboxylase 65; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6330404F12Rik; CPSQ1; DEE89; EP10; GAD; GAD(65); Gad-1; Gad-2; GAD1; GAD2; GAD25; GAD44; GAD65; GAD67; SCP

          View more View less

          UniProt ID: (Cat) P14748, (Human) Q99259, (Human) Q05329, (Mouse) P48318, (Rat) P18088, (Mouse) P48320, (Rat) Q05683

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Cat) 493699, (Human) 2571, (Human) 2572, (Mouse) 14415, (Rat) 24379, (Mouse) 14417, (Rat) 24380

          View more View less

          Function(s)
          glutamate decarboxylase activity protein binding lyase activity carbon-carbon lyase activity carboxy-lyase activity pyridoxal phosphate binding identical protein binding catalytic activity glutamate binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding decarboxylase
          Process(es)
          glutamate catabolic process glutamate decarboxylation to succinate chemical synaptic transmission gamma-aminobutyric acid biosynthetic process carboxylic acid metabolic process social behavior locomotory exploration behavior neurotransmitter biosynthetic process response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline