Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Adiponectin Antibodies

          Invitrogen

          Adiponectin Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          2 References
          View all (34) Adiponectin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Adiponectin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          Adiponectin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Adiponectin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Adiponectin Antibody (PA1-84881) in ICC/IF

          Immunocytochemical staining of HL60 cells using a Adiponectin polyclonal antibody (Product # PA1-84881). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Adiponectin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Adiponectin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Adiponectin Antibody in Western Blot (WB)
          Adiponectin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adiponectin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-84881

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A 15 amino acid peptide located near human Adiponectin carboxy-terminus.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2221769

          Product Specific Information

          Heat-mediated antigen retrieval using a sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended for the staining of paraffin sections. In Western blot, this antibody detects a band at ~26.4kDa in human HL60 cell lysates. A suggested positive control for PA1-84881 is rat brain.

          Rabbit anti Human adiponectin antibody recognizes an epitope within the C-terminal region (CT) of the 244 amino acid protein adiponectin (also known as Acrp30), a major adipokine secreted into the bloodstream from adipose tissue to modulate metabolism, including glucose regulation and fatty acid catabolism.

          Target Information

          Adiponectin is a protein hormone secreted exclusively by adipocytes that regulates the metabolism of lipids and glucose. Adiponectin has been shown to play a role in various physiological processes including homeostasis and obesity. Decreased levels of adiponectin are associated with obese individuals as well as insulin resistance and hyperinsulinemia (type 2 diabetes). In mice adiponectin has been shown to improve insulin signaling, thus ameliorating insulin resistance. Through activation of AMP kinase and PPAR-alpha, adiponectin can increase fatty acid transport, oxidation, and dissipation in skeletal muscle, leading to a reduction of intramyocellular lipid levels and thus improved insulin signaling.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 30 kDa adipocyte complement-related protein; ACRP30; adipocyte complement related protein; adipocyte complement related protein of 30 kDa; Adipocyte complement-related 30 kDa protein; adipocyte, C1Q and collagen domain containing; Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein; Adipocyte-specific protein AdipoQ; Adiponectin; Adipose most abundant gene transcript 1 protein; adipose specific collagen-like factor; ADPIOQ; apM-1; Gelatin-binding protein; gelatin-binding protein 28; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 30kDa; ACDC; ACRP30; Ad; adipo; ADIPOQ; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; APN; GBP28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15848, (Mouse) Q60994

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9370, (Rat) 246253, (Mouse) 11450

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity hormone activity extracellular matrix structural constituent protein binding sialic acid binding identical protein binding protein homodimerization activity protein serine/threonine kinase activator activity
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation glucose metabolic process fatty acid beta-oxidation response to nutrient circadian rhythm response to sucrose response to glucose positive regulation of signal transduction negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase A signaling negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of cholesterol efflux regulation of glucose metabolic process response to activity negative regulation of smooth muscle cell migration fatty acid oxidation negative regulation of cell migration negative regulation of granulocyte differentiation response to nutrient levels negative regulation of protein autophosphorylation positive regulation of cellular protein metabolic process negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-8 production cellular response to insulin stimulus positive regulation of myeloid cell apoptotic process adiponectin-activated signaling pathway negative regulation of heterotypic cell-cell adhesion low-density lipoprotein particle clearance response to tumor necrosis factor cellular response to drug response to drug glucose homeostasis positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of MAP kinase activity response to ethanol negative regulation of fat cell differentiation negative regulation of macrophage differentiation negative regulation of low-density lipoprotein particle receptor biosynthetic process negative regulation of gluconeogenesis negative regulation of blood pressure positive regulation of blood pressure positive regulation of protein kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of fatty acid metabolic process positive regulation of glucose import negative regulation of hormone secretion negative regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of phagocytosis negative regulation of synaptic transmission brown fat cell differentiation protein homooligomerization response to glucocorticoid membrane depolarization membrane hyperpolarization protein heterotrimerization negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to linoleic acid detection of oxidative stress cellular response to cAMP positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production cellular response to epinephrine stimulus protein localization to plasma membrane negative regulation of intracellular protein transport negative regulation of receptor binding negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of glycogen (starch) synthase activity positive regulation of metanephric glomerular visceral epithelial cell development positive regulation of cAMP-dependent protein kinase activity positive regulation of renal albumin absorption negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway negative regulation of metanephric mesenchymal cell migration generation of precursor metabolites and energy response to xenobiotic stimulus response to bacterium gene expression negative regulation of receptor-mediated endocytosis negative regulation of cholesterol import cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of cold-induced thermogenesis negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of cAMP/PKA signal transduction negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of vascular associated smooth muscle cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline