Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SLUG Antibodies

          Invitrogen

          SLUG Polyclonal Antibody

          2 Published Figures
          3 References
          View all (28) SLUG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SLUG Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (2)
          SLUG Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          SLUG Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SLUG Antibody (PA1-86737) in IHC

          Immunofluorescent analysis of human kidney using a SLUG polyclonal antibody (Product # PA1-86737). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SLUG Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SLUG Antibody in Western Blot (WB)
          SLUG Antibody in Western Blot (WB)
          SLUG Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA1-86737

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          13 amino acid peptide sequence near the centre of human Slug

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2302174

          Product Specific Information

          In Western blot, this antibody detects a band at ~30kDa in 293 cell lysate.

          Rabbit anti Slug antibody detects Slug, a member of the Snail family of zinc finger transcription factors, whose expression is induced by FGF, BMP, and TGF-beta.

          Target Information

          Slug, a member of the Snail family of C2H2-type zinc finger transcription factors, was initially identified to be involved in epithelial-mesenchymal transitions as well as the formation of the neural tube during vertebrate embryogenesis. Like Snail, Slug transcription can be induced by growth factors such as FGF, BMP, and TGF-beta. Once expressed, Slug will bind E-box regions of promoters and repress transcription of genes such as E-cadherin and Claudin-1. More recently, its expression in breast, esophogeal, and colorectal carcinomas has been correlated with poor prognosis for survival. Furthermore, Slug can protect hemopoietic progenitor cells from radiation-induced apoptosis by repressing the p53-mediated transcription of Puma, a BH3-only antagonist of the anti-apoptotic members of the Bcl-2 family.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MGC10182; Neural crest transcription factor Slug; Protein snail homolog 2; slug (chicken homolog), zinc finger protein; slug, chicken homolog; snail family zinc finger 2; snail homolog 2; unnamed protein product; Zinc finger protein SNAI2; zinc-finger protein

          View more View less

          Gene Aliases: SLUG; SLUGH; SLUGH1; SNAI2; SNAIL2; WS2D

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O43623, (Mouse) P97469

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6591, (Mouse) 20583

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding protein binding zinc ion binding sequence-specific DNA binding metal ion binding E-box binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding nucleic acid binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding C2H2 zinc finger transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation epithelial to mesenchymal transition aortic valve morphogenesis epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation cell migration involved in endocardial cushion formation chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated substrate-dependent cell migration negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration Notch signaling pathway sensory perception of sound response to radiation epithelial cell migration negative regulation of keratinocyte proliferation negative regulation of vitamin D biosynthetic process neural crest cell development positive regulation of cell migration negative regulation of chondrocyte differentiation regulation of chemokine production myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process negative regulation of cell adhesion mediated by integrin desmosome disassembly pigmentation negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator endothelial cell migration positive regulation of fat cell differentiation regulation of osteoblast differentiation mesenchymal cell differentiation white fat cell differentiation palate development epithelium development cartilage morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of vitamin D receptor signaling pathway cellular response to epidermal growth factor stimulus hematopoietic stem cell proliferation cellular response to ionizing radiation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of hematopoietic stem cell proliferation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage regulation of bicellular tight junction assembly negative regulation of anoikis negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development cell migration positive regulation of histone acetylation negative regulation of catenin import into nucleus cellular response to platelet-derived growth factor stimulus regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process wound healing, spreading of cells canonical Wnt signaling pathway negative regulation of cell-cell adhesion by negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of stem cell proliferation positive regulation of endothelial cell chemotaxis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline