Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Calreticulin Antibodies

          Invitrogen

          Calreticulin Polyclonal Antibody

          7 Published Figures
          16 References
          View all (42) Calreticulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Calreticulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (7)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Calreticulin Antibody (PA1-903) in WB

          Western blot analysis was performed on membrane enriched extracts (30 µg lysate) of MCF7 (Lane 1), MDA-MB-231 (Lane 2), HeLa (Lane 3), K-562 (Lane 4), Jurkat (Lane 5) and A549 (Lane 6). The blot was probed with Chicken Anti-Calreticulin Polyclonal Antibody (Product # PA1-903, 1:2000 dilution) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A16054, 0.4 µg/mL, 1:2500 dilution). A 55 kDa band corresponding to Calreticulin was observed across the cell lines tested. Known quantity... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-903

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Hamster, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Published species

          Amphibian, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic Peptide: D(399) E K E E D E E E S P G Q A K D(414).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2228457

          Product Specific Information

          PA1-903 detects calreticulin from human, rat, mouse, hamster, rabbit and canine tissues.

          PA1-903 has been successfully used in Western blot, immunoprecipitation, immunocytochemistry and immunofluorescence procedures. By Western blot, this antibody detects an ~60 kDa protein representing calreticulin and an ~120 kDa unidentified protein from rat brain extract.

          PA1-903 immunizing peptide corresponds to amino acid residues 399-414 from mouse calreticulin. PA1-903 immunizing peptide (Cat. # PEP-017) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          Calr or Calreticulin is a calcium-binding chaperone that promotes folding, oligomeric assembly and quality control in the endoplasmic reticulum (ER) via the calreticulin/calnexin cycle. Calr, a lectin, interacts transiently with almost all of the monoglucosylated glycoproteins that are synthesized in the ER. Calr also interacts with with the DNA-binding domain of NR3C1 and mediates its nuclear export. It may also be involved in maternal gene expression regulation and oocyte maturation via the regulation of calcium homeostasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Autoantigen RO; CABP3; CALBP; Calcium-binding protein 3; CALR; Calregulin; Calreticulin; calreticulin precursor; CRP55; Endoplasmic reticulum resident protein 60; epididymis secretory sperm binding protein Li 99n; ERp60; FLJ26680; grp60; HACBP; Ro ribonucleoprotein autoantigen (Ro/SS-A) precursor; Ro/SS-A Antigen; Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALR; CALR1; Calregulin; cC1qR; CRP55; CRT; CRTC; ERp60; HACBP; HEL-S-99n; I79_008346; RO; SSA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27797, (Rabbit) P15253, (Chinese hamster) Q8K3H7, (Mouse) P14211, (Rat) P18418

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100350417, (Human) 811, (Rabbit) 100009050, (Dog) 476694, (Chinese hamster) 100689096, (Mouse) 12317, (Rat) 64202

          View more View less

          Function(s)
          complement component C1q binding DNA binding RNA binding mRNA binding nuclear export signal receptor activity integrin binding iron ion binding calcium ion binding protein binding zinc ion binding carbohydrate binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding hormone binding protein binding involved in protein folding metal ion binding androgen receptor binding unfolded protein binding chaperone binding molecular sequestering activity glycoprotein binding poly(A) RNA binding chaperone
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter peptide antigen assembly with MHC class I protein complex regulation of transcription, DNA-templated protein folding protein export from nucleus cellular calcium ion homeostasis spermatogenesis positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of translation cortical actin cytoskeleton organization response to estradiol negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway response to testosterone protein localization to nucleus protein folding in endoplasmic reticulum ERAD pathway regulation of meiotic nuclear division glucocorticoid receptor signaling pathway regulation of apoptotic process negative regulation of neuron differentiation positive regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway positive regulation of phagocytosis protein stabilization sequestering of calcium ion protein maturation cardiac muscle cell differentiation cellular response to electrical stimulus cellular response to lithium ion cellular senescence cellular response to virus positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of trophoblast cell migration positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling response to peptide response to glycoside response to biphenyl positive regulation of dendritic cell chemotaxis cell cycle arrest positive regulation of DNA replication chaperone-mediated protein folding response to organic substance response to drug cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline