Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ADORA1 Antibodies

          Invitrogen

          ADORA1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          2 References
          View all (15) ADORA1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ADORA1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          ADORA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ADORA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ADORA1 Antibody (PA3-041) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Adenosine Receptor A1 was performed using 90% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Adenosine Receptor A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # PA3-041) at 1:250 dilution in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, A... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ADORA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ADORA1 Antibody in Western Blot (WB)
          ADORA1 Antibody
          ADORA1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA3-041

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptides corresponding to the C-terminal portion of human and mouse Adenosine Receptor A1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2222210

          Product Specific Information

          PA3-041 detects Adenosine Receptor A1 from human and mouse samples. Reactivity is stronger in mouse, and is only recommended for use in overexpressed or recombinant human samples.

          PA3-041 has been successfully used in Western blot applications. By Western blot PA3-041 detects a ~34-37 kDa band representing Adenosine Receptor A1 from mouse brain.

          The PA3-041 immunogen is a mix of synthetic peptides corresponding to the C-terminal portion of human and mouse Adenosine Receptor A1 residues. The immunizing sequences are: C(309) Q P A P P I D E D L P E E R P D D(326) for human, and C(309) Q P K P P I E E D I P E E K A D D(326) for mouse.

          Target Information

          Adenosine receptors (ARs) are members of the 7-transmembrane domain G-protein-coupled receptor superfamily. Structural, biochemical and pharmacological analyses of the AR genes and protein has led to the discovery of four distinct AR subtypes (A1, A2a, A2b, A3). Activation of ARs mediates several receptor subtype-specific physiological processes that include cardiac rate, smooth muscle tone, platelet aggregation, inflammation, cell growth and death, and neurotransmission. The A1AR is a glycoprotein that can activate Gi and Go proteins in vitro. In intact cells, agonist occupation of the A1AR has been shown to cause pertussis toxin-sensitive inhibition of adenylyl cyclase activity and, in some systems, a stimulation of phospholipase C resulting in mobilization of intracellular calcium stores. Activation of potassium channels by A1AR has been intensively studied in relation to its dramatic effects on the cardiovascular system. A1AR protein is highly expressed in brain (especially cerebellum, hippocampus, thalamus, and cortex) and spinal cord and in part, modulates neurotransmitter release. In white adipocytes A1AR inhibits lipolysis and stimulates glucose uptake. Other tissues also express A1AR including kidney and testis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adenosine receptor A1; adenylate cyclase inhibitor; ADO-A1 receptor; ADORA1; AR; lacks the N-terminus and first three transmembrane domains; lacks the N-terminus and the first three transmembrane domains; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A1-AR; A1AR; A1R; AA1R; ADORA1; AI848715; BB176431; RDC7; Ri

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30542, (Mouse) Q60612

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 134, (Mouse) 11539

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled adenosine receptor activity G-protein coupled receptor binding purine nucleoside binding G-protein coupled receptor activity protein binding heat shock protein binding G-protein beta/gamma-subunit complex binding heterotrimeric G-protein binding macromolecular complex binding protein heterodimerization activity phospholipase C activity signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          temperature homeostasis response to hypoxia adenosine receptor signaling pathway regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process negative regulation of acute inflammatory response negative regulation of leukocyte migration positive regulation of peptide secretion positive regulation of systemic arterial blood pressure negative regulation of systemic arterial blood pressure regulation of glomerular filtration protein targeting to membrane phagocytosis inflammatory response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling nervous system development negative regulation of cell proliferation negative regulation of glutamate secretion response to purine-containing compound lipid catabolic process negative regulation of synaptic transmission, GABAergic positive regulation of nucleoside transport negative regulation of neurotrophin production positive regulation of dephosphorylation G-protein coupled purinergic nucleotide receptor signaling pathway vasodilation negative regulation of circadian sleep/wake cycle, sleep negative regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep negative regulation of apoptotic process positive regulation of potassium ion transport positive regulation of MAPK cascade negative regulation of blood pressure positive regulation of blood pressure negative regulation of hormone secretion negative regulation of inflammatory response cognition leukocyte migration detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipid catabolic process regulation of sensory perception of pain negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic fatty acid homeostasis regulation of cardiac muscle contraction excitatory postsynaptic potential long term synaptic depression mucus secretion negative regulation of mucus secretion triglyceride homeostasis regulation of cardiac muscle cell contraction apoptotic signaling pathway regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration negative regulation of long-term synaptic potentiation negative regulation of long term synaptic depression activation of MAPKK activity positive regulation of protein dephosphorylation negative regulation of renal sodium excretion positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity negative regulation of heart contraction negative regulation of vasodilation regulation of synaptic plasticity negative regulation of cardiac muscle contraction relaxation of vascular smooth muscle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline