Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CLOCK Antibodies

          Invitrogen

          CLOCK Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (18) CLOCK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CLOCK Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          CLOCK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLOCK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CLOCK Antibody (PA3-16514) in WB

          Western blot was performed using Anti-CLOCK Polyclonal Antibody (Product # PA3-16514) and a 95kDa band corresponding to CLOCK was observed across the cell lines and tissue extracts tested. Modified whole cell extracts (1% SDS) (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), A-431 (Lane 2), MCF-7 (Lane 3), MCF-7 treated with Beta Estradiol (1uM for 24hrs) (Lane 4), T-47D (Lane 5), PC-3 (Lane 6), NIH/3T3 (Lane 7), tissue extracts of Mouse Testis (Lane 8), Mouse Skeletal muscle (Lane 9), Rat Skeletal muscle (Lane 10) and Mouse Thymus (Lane 11) were electrop... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CLOCK Antibody in Western Blot (WB)
          CLOCK Antibody in Western Blot (WB)
          CLOCK Antibody

          Product Details

          PA3-16514

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1:10-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Two peptides derived from mouse CLOCK conjugated to albumin.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2082567

          Product Specific Information

          This antibody has been tested against bacterially expressed fragment of CLOCK expressed in BL21 cells or the full length protein expressed in an in vitro translation system (reticulocyte lysate).

          Target Information

          This gene encodes a protein that belongs to the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors. Polymorphisms within the encoded protein have been associated with circadian rhythm sleep disorders. A similar protein in mice is a circadian regulator that acts as a transcription factor and forms a heterodimer with aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like to activate transcription of mouse period 1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: bHLHe8; circadian locomoter output cycles kaput; circadian locomoter output cycles kaput protein; Circadian locomoter output cycles protein kaput; Class E basic helix-loop-helix protein 8; clock homolog; hCLOCK; KIAA0334; mCLOCK; rCLOCK; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 5330400M04Rik; BHLHE8; CLOCK; KAT13D; KIAA0334

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15516, (Mouse) O08785, (Rat) Q9WVS9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9575, (Mouse) 12753, (Rat) 60447

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding histone acetyltransferase activity protein binding transferase activity transferase activity, transferring acyl groups chromatin DNA binding sequence-specific DNA binding protein dimerization activity peptide-lysine-N-acetyltransferase activity E-box binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding core promoter sequence-specific DNA binding core promoter binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding signal transducer activity transcription factor binding
          Process(es)
          DNA damage checkpoint transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus signal transduction spermatogenesis circadian rhythm histone acetylation circadian regulation of gene expression regulation of hair cycle proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process positive regulation of inflammatory response regulation of insulin secretion positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to redox state cellular response to ionizing radiation regulation of type B pancreatic cell development negative regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein acetylation photoperiodism regulation of gene expression regulation of circadian rhythm positive regulation of circadian rhythm entrainment of circadian clock
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline