Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SSTR2 Antibodies

          Invitrogen

          SSTR2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (27) SSTR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSTR2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          SSTR2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSTR2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSTR2 Antibody (PA3-16736) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of SSTR2 in U2OS cells. Samples were incubated with SSTR2 polyclonal antibody (Product # PA3-16736) using a dilution of 1:50 followed by anti-rabbit Dylight 488 (Green) at a dilution of 1:500. Cells were fixed for 10 minutes using 10% formalin and then permeabilized for 5 minutes using 1X PBS + 0.05% Triton X-100. Nuclei were counterstained with DAPI (Blue). Cells were imaged using a 40X objective. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSTR2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSTR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SSTR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SSTR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSTR2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA3-16736

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:250
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1:10-1:500
          -

          Immunomicroscopy (IM)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide made to the C-terminus of rat Somatostatin Receptor 2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2255382

          Target Information

          SSTR2 (somatostatin receptor 2) is a member of the superfamily of receptors having seven transmembrane segments and is expressed in highest levels in the cerebrum and kidney. Somatostatin acts at many sites to inhibit the release of many hormones and other secretory proteins. The receptor is coupled via pertussis toxin sensitive G proteins to inhibit adenylyl cyclase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: somatostatin receptor; somatostatin receptor 2a; somatostatin receptor subtype 2; Somatostatin receptor type 2; somatotropin release-inhibiting factor receptor; SRIF-1; SS-2-R; SS2-R; SS2R; SSR2; SSTR2A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Smstr-2; Smstr2; SST2; SSTR-2; SSTR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30874, (Pig) P34994, (Mouse) P30875, (Rat) P30680

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6752, (Pig) 497059, (Mouse) 20606, (Rat) 54305

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity somatostatin receptor activity protein binding PDZ domain binding neuropeptide binding signal transducer activity G-protein coupled receptor transmembrane signal receptor
          Process(es)
          signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway neuropeptide signaling pathway negative regulation of cell proliferation somatostatin signaling pathway cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to estradiol stimulus regulation of muscle contraction chemical synaptic transmission peristalsis spermatogenesis cerebellum development forebrain development response to starvation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline