Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • EXOSC10 Antibodies

          Invitrogen

          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          View all (11) EXOSC10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          EXOSC10 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          EXOSC10 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EXOSC10 Antibody (PA5-100508) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of EXOSC10 in rat brain tissue. The sample was formaldehyde fixed and a heat mediated antigen retrieval step in citrate buffer was performed. Samples were incubated with EXOSC10 polyclonal antibody (Product # PA5-100508) using a dilution of 1:100 (4°C overnight) followed by HRP conjugated anti-Rabbit secondary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EXOSC10 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-100508

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human EXOSC10(Accession Q01780), corresponding to amino acid residues T196-T246.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2850017

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total EXOSC10.

          Target Information

          About 50% of patients with polymyositis/scleroderma (PM-Scl) overlap syndrome are reported to have autoantibodies to a nuclear/nucleolar particle termed PM-Scl. Exosome component 10 (EXOSC10), also named autoantigen PM/Scl-2, is the 100 kDa antigen component of PM-Scl and is recognized by most sera of PM-Scl patients. EXOSC10 is strongly enriched in the nucleolus and a small amount has been found in cytoplasm supporting the existence of a nucleolar RNA exosome complex form. As a putative catalytic component ofthe RNA exosome complex which has 3'->5' exoribonuclease activity, EXOSC10 participates in a multitude of cellular RNA processing and degradation events.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: autoantigen PM-SCL; Autoantigen PM/Scl 2; Autoantigen PM/Scl 2 homolog; Exosome complex component 10; exosome component 10; P100 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen; PM/Scl-100; Polymyositis/scleroderma autoantigen 100 kDa; Polymyositis/scleroderma autoantigen 2; Polymyositis/scleroderma autoantigen 2 homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EXOSC10; p2; p3; p4; PM-Scl; PM/Scl-100; PMSCL; PMSCL2; RRP6; Rrp6p

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01780, (Mouse) P56960, (Rat) D4A1X2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5394, (Mouse) 50912, (Rat) 313707

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding 3'-5'-exoribonuclease activity nucleic acid binding RNA binding single-stranded RNA binding nuclease activity exonuclease activity exoribonuclease activity protein binding 3'-5' exonuclease activity hydrolase activity metal ion binding telomerase RNA binding catalytic activity 5'-3' exoribonuclease activity poly(A) RNA binding
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay maturation of 5.8S rRNA nuclear-transcribed mRNA catabolic process nucleobase-containing compound metabolic process rRNA processing RNA processing dosage compensation by inactivation of X chromosome cellular metabolic process nuclear mRNA surveillance CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent rRNA catabolic process histone mRNA catabolic process nuclear retention of unspliced pre-mRNA at the site of transcription RNA phosphodiester bond hydrolysis, exonucleolytic nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis exonucleolytic trimming to generate mature 3'-end of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) DNA repair RNA catabolic process cellular response to DNA damage stimulus regulation of gene expression regulation of nucleobase-containing compound metabolic process negative regulation of telomere maintenance via telomerase ribosomal small subunit biogenesis nuclear polyadenylation-dependent snoRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent snRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent tRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent antisense transcript catabolic process polyadenylation-dependent snoRNA 3'-end processing regulation of telomerase RNA localization to Cajal body positive regulation of mRNA cis splicing, via spliceosome
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline