Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MICAL2 Antibodies

          Invitrogen

          MICAL2 Polyclonal Antibody

          View all (5) MICAL2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MICAL2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MICAL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MICAL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MICAL2 Antibody (PA5-100613) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of MICAL2 in mouse brain tissue. The sample was formaldehyde fixed and a heat mediated antigen retrieval step in citrate buffer was performed. Samples were incubated with MICAL2 polyclonal antibody (Product # PA5-100613) using a dilution of 1:100 (4°C overnight) followed by HRP conjugated anti-Rabbit secondary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MICAL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MICAL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MICAL2 Antibody in Western Blot (WB)
          MICAL2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-100613

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human MICAL2(Accession O94851), corresponding to amino acid residues K866-S916.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2850120

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total MICAL2.

          Target Information

          MICALs (Molecules Interacting with CasL) are atypical multidomain flavoenzymes with diverse cellular functions. There are three known isoforms, MICAL1, MICAL2 and MICAL3, as well as the MICAL-like proteins MICAL-L1 and MICAL-L2. MICAL2 has three conserved domains: an N-terminal flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domain, a calponin homology (CH) domain and a Lin11, Isl-1 and Mec-3 (LIM) domain. It has been demonstrated that MICAL2 could regulate actin stress fibers and is required for normal actin organization. In addition, MICAL2-PV, a novel splicing variants of MICAL2, has been reported to be involved in cancer progression of prostate cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: [F-actin]-methionine sulfoxide oxidase MICAL2; [F-actin]-monooxygenase MICAL2; ebitein-1; ERK2-binding testicular protein 1; flavoprotein oxidoreductase MICAL2; MICAL C-terminal like; MICAL C-terminal-like protein; MICAL-2; Mical-cL; microtubule associated monoxygenase, calponin and LIM domain containing 2; mMical2; Molecule interacting with CasL protein 2; protein MICAL-2; Protein RSB-11-77; protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 5330438E18Rik; 9530064J02; Ebitein1; KIAA0750; MICAL-2; mical-cL; MICAL2; MICAL2PV1; MICAL2PV2; MICALCL; mKIAA0750; RGD1311773

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O94851, (Rat) D4A1F2, (Mouse) Q8BML1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9645, (Rat) 365352, (Mouse) 320878

          View more View less

          Function(s)
          actin binding monooxygenase activity protein binding NAD(P)H oxidase activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, NAD(P)H as one donor, and incorporation of one atom of oxygen metal ion binding mitogen-activated protein kinase binding FAD binding F-actin monooxygenase activity zinc ion binding NADPH:sulfur oxidoreductase activity 3-(3-hydroxyphenyl)propionate hydroxylase activity 4-chlorobenzaldehyde oxidase activity 3,5-xylenol methylhydroxylase activity phenylacetate hydroxylase activity 4-nitrophenol 4-monooxygenase activity dimethyl sulfide monooxygenase activity alpha-pinene monooxygenase [NADH] activity phenanthrene 9,10-monooxygenase activity 1-hydroxy-2-naphthoate hydroxylase activity toluene 4-monooxygenase activity xylene monooxygenase activity dibenzothiophene monooxygenase activity 6-hydroxy-3-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline 6-monooxygenase activity chlorophenol 4-monooxygenase activity carbon disulfide oxygenase activity toluene 2-monooxygenase activity 1-hydroxy-2-oxolimonene 1,2-monooxygenase activity phenanthrene 1,2-monooxygenase activity tetrahydrofuran hydroxylase activity styrene monooxygenase activity toluene-4-sulfonate monooxygenase activity toluene-sulfonate methyl-monooxygenase activity 3-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline 6-monooxygenase activity 2-hydroxy-phenylacetate hydroxylase activity 2-oxo-delta3-4,5,5-trimethylcyclopentenylacetyl-CoA 1,2-monooxygenase activity phenanthrene 3,4-monooxygenase activity toluene 3-monooxygenase activity 4-hydroxyphenylacetate,NADH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating) activity limonene monooxygenase activity 2-methylnaphthalene hydroxylase activity 1-methylnaphthalene hydroxylase activity bisphenol A hydroxylase A activity salicylate 5-hydroxylase activity isobutylamine N-hydroxylase activity branched-chain dodecylbenzene sulfonate monooxygenase activity 3-HSA hydroxylase activity 4-hydroxypyridine-3-hydroxylase activity 2-octaprenyl-3-methyl-6-methoxy-1,4-benzoquinol hydroxylase activity 6-hydroxynicotinate 3-monooxygenase activity tocotrienol omega-hydroxylase activity thalianol hydroxylase activity
          Process(es)
          heart looping cytoskeleton organization heart development positive regulation of transcription via serum response element binding sulfur oxidation actin filament depolymerization oxidation-reduction process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline