Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ITPKB Antibodies

          Invitrogen

          ITPKB Polyclonal Antibody

          4 Published Figures
          1 Reference
          View all (10) ITPKB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ITPKB Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (4)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ITPKB Antibody (PA5-101099) in WB

          Western blot analysis of ITPKB in various samples (Lane 1: 293 treated with blocking peptide, Lane 2: 293, Lane 3: HeLa). Samples were incubated with ITPKB polyclonal antibody (Product # PA5-101099). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Antibody in Western Blot (WB)
          ITPKB Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-101099

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ITPKB(Accession P27987), corresponding to amino acid residues P175-L225.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2850543

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total IP3KB.

          Target Information

          Inositol 1,4,5-trisphosphate (Ins(1,4,5)P3) regulates the level of calcium within the cell by releasing calcium from intracellular stores. Ins(1,4,5)P3 is phosphorylated by inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase (IP3K) to form inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate (Ins(1,4,5)P4), which is is thought to regulate the influx of calcium across the plasma membrane. IP3K exists as three isoforms, IP3KA, B, and C. IP3KA, the most highly characterized isoform, is expressed in rat brain and testis. IP3KB is expressed in various rat tissues such as lung, thymus, testis, brain, and heart. IP3K activity is stimulated in the presence of calmodulin via phosphorylation by cAMP-dependent protein kinase, protein kinase C, or calcium/calmodulin dependent protein kinase II and, subsequently, mediates the inositol phosphate signaling pathways.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B; Inositol-trisphosphate 3-kinase B; insP 3-kinase B; IP3 3-kinase B; IP3K B; IP3K-B; proliferation-inducing protein 37; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110033J02Rik; E130307H12Rik; IP3-3KB; IP3K; IP3K-B; IP3KB; ITPKB; PIG37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27987, (Rat) P42335

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3707, (Mouse) 320404, (Rat) 54260

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding inositol hexakisphosphate kinase activity protein binding calmodulin binding ATP binding inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase activity kinase activity transferase activity kinase
          Process(es)
          MAPK cascade myeloid cell homeostasis signal transduction cell surface receptor signaling pathway T cell differentiation inositol trisphosphate metabolic process inositol phosphate biosynthetic process negative regulation of neutrophil apoptotic process common myeloid progenitor cell proliferation positive thymic T cell selection thymic T cell selection negative regulation of myeloid cell differentiation positive regulation of Ras protein signal transduction positive regulation of alpha-beta T cell differentiation phosphatidylinositol phosphorylation cellular response to calcium ion phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline