Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RRAGA/RRAGB Antibodies

          Invitrogen

          RRAGA/RRAGB Polyclonal Antibody

          View all (2) RRAGA/RRAGB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RRAGA/RRAGB Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RRAGA/RRAGB Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RRAGA/RRAGB Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RRAGA/RRAGB Antibody (PA5-101819) in WB

          Western blot analysis of RRAGA/RRAGB in HepG2 cells. Samples were incubated with RRAGA/RRAGB polyclonal antibody (Product # PA5-101819). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RRAGA/RRAGB Antibody in Western Blot (WB)
          RRAGA/RRAGB Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-101819

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human RRAGA(Accession Q7L523), corresponding to amino acid residues N269-R313.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2851251

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total RRAGA/B.

          Target Information

          Ras-homologous GTPases constitute a large family of signal transducers that alternate between an activated, GTP-binding state and an inactivated, GDP-binding state. These proteins represent cellular switches that are operated by GTP-exchange factors and factors that stimulate their intrinsic GTPase activity. All GTPases of the Ras superfamily have in common the presence of six conserved motifs involved in GTP/GDP binding, three of which are phosphate-/magnesium-binding sites (PM1-PM3) and three of which are guanine nucleotide-binding sites (G1-G3). Transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2008].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adenovirus E3 14.7 kDa-interacting protein 1; adenovirus E3-14.7K interacting protein 1; FIP-1; GTP-binding protein ragB; Rag A; Rag B; ragB; Ras-related GTP-binding protein A; Ras-related GTP-binding protein B; Ras-related GTP-binding protein ragA; rraga; rraga {ECO:0000312|RGD:619804}; rragb; rragB {ECO:0000312|RGD:619805}; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1300010C19Rik; AI255374; bA465E19.1; FIP-1; FIP1; RAGA; RAGB; RRAGA; RRAGB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q7L523, (Human) Q5VZM2, (Rat) Q63487, (Rat) Q63486, (Mouse) Q80X95, (Mouse) Q6NTA4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10670, (Human) 10325, (Rat) 117043, (Rat) 117044, (Mouse) 68441, (Mouse) 245670

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity ubiquitin protein ligase binding protein homodimerization activity protein anchor protein heterodimerization activity phosphoprotein binding guanyl ribonucleotide binding GTPase binding GDP binding small GTPase
          Process(es)
          autophagosome assembly cytoplasmic translation apoptotic process protein localization cellular response to starvation negative regulation of autophagy cellular response to nutrient levels positive regulation of TOR signaling tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to amino acid starvation intracellular signal transduction TORC1 signaling glucose homeostasis negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation cellular response to methionine protein localization to lysosome cellular response to amino acid stimulus protein localization to membrane positive regulation of TORC1 signaling regulation of TOR signaling cellular response to leucine starvation biological_process metabolic process regulation of autophagy cellular protein localization cell death modulation by virus of host morphology or physiology positive regulation of cytolysis regulation of cytolysis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline