Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • WNK3 Antibodies

          Invitrogen

          WNK3 Polyclonal Antibody

          View all (9) WNK3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite WNK3 Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (6)
          WNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          WNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          WNK3 Antibody (PA5-102806) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of WNK3 in A549 cells. The samples were fixed with PFA and permeabilized in 0.1% Triton X-100, then blocked in 10% serum for 45 minutes at 25°C. Samples were incubated with WNK3 polyclonal antibody (Product # PA5-102806) and mouse anti-beta tubulin antibody for 1 hour at 37°C. An AlexaFluor594 conjugated goat anti-rabbit IgG(H+L) (Red) and an AlexaFluor488 conjugated goat anti-mouse IgG(H+L) (Green) were used as the secondary antibodies. The nuclear counter stain is DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          WNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          WNK3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNK3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNK3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNK3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNK3 Antibody in Western Blot (WB)
          WNK3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-102806

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human WNK3(Accession Q9BYP7), corresponding to amino acid residues S1616-L1666.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2852197

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total WNK3.

          Target Information

          WNK3 is a serine/threonine kinase involved in signal transduction and cellular communication. Members of the 'with no lysine' kinase family, such as WNK3, are serine-threonine protein kinases that lack the almost invariant catalytic lysine in subdomain II, which is important for binding ATP in the catalytic site. Instead, these kinases have a conserved lysine in subdomain I that is thought to provide this function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: PRKWNK 3; Protein kinase lysine-deficient 3; Protein kinase with no lysine 3; Serine/threonine-protein kinase WNK3; WNK 3; WNK lysine deficient protein kinase 3, pseudogene

          View more View less

          Gene Aliases: KIAA1566; PRKWNK3; RGD1563131; WNK3; Wnk3-ps

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BYP7, (Mouse) Q80XP9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 65267, (Mouse) 279561, (Rat) 317420

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding chloride channel inhibitor activity nucleotide binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          protein phosphorylation positive regulation of sodium ion transport positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation positive regulation of ion transmembrane transporter activity intracellular signal transduction negative regulation of apoptotic process protein autophosphorylation positive regulation of calcium ion transport positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane negative regulation of pancreatic juice secretion regulation of ion homeostasis positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity positive regulation of rubidium ion transport positive regulation of rubidium ion transmembrane transporter activity phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0