Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ABO Antibodies

          Invitrogen

          ABO Polyclonal Antibody

          View all (8) ABO antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ABO Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          ABO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ABO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ABO Antibody (PA5-106879) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of ABO in A549 cells. The samples were fixed with PFA and permeabilized in 0.1% Triton X-100, then blocked in 10% serum for 45 minutes at 25°C. Samples were incubated with ABO polyclonal antibody (Product # PA5-106879) and mouse anti-beta tubulin antibody for 1 hour at 37°C. An AlexaFluor594 conjugated goat anti-rabbit IgG(H+L) (Red) and an AlexaFluor488 conjugated goat anti-mouse IgG(H+L) (Green) were used as the secondary antibodies. The nuclear counter stain is DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ABO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ABO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ABO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ABO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ABO Antibody in Western Blot (WB)
          ABO Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-106879

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ABO(Accession P16442), corresponding to amino acid residues G33-D83.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2854543

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total ABO.

          Target Information

          Histo-blood group ABO system transferase (NAGAT) is a member of the glycosyltransferase 6 family of proteins and the basis of the ABO blood group system. The histo-blood group ABO involves three carbohydrate antigens: A, B and H; the NAGAT protein functions as the basis of this group. A, B and AB individuals express a glycosyltransferase activity converting the H antigen to the A antigen (by addition of UDP-GalNAc) or to the B antigen (by addition of UDP-Gal), while O individuals do not express this glycosyltransferase activity. The B phenotype of NAGAT differs from the A form by a few residue substitutions, whereas the O form is a result of a single base frame-shift deletion in the N-terminal extremity of the gene. The NAGAT protein localizes to the Golgi apparatus and its conserved DXD motif functions in cofactor binding.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A transferase; ABO blood group (alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase, alpha 1-3-galactosyltransferase); ABO blood group (transferase A, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase; transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferase); alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase; Any polymorphism or mutation that changes the activity or specificity of the encoded enzyme may therefore alter the ABO phenotype.; B (A) alpha 1; B blood group galactosyltransferase; B transferase; B(A) alpha-1,3-galactosyltransferase; Bel; BGAT; Blood group A glycosyltransferase 2; Cis-AB transferase; Cis-AB transferase 2; Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase; Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase; Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase; Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase; Histo-blood group A transferase; histo-blood group A transferase (UDP-GalNAc); histo-blood group A2 transferase; Histo-blood group ABO system transferase; Histo-blood group ABO system transferase 2; Histo-blood group B transferase; NAGAT; NAGAT 2; Putative blood group A transferase T2; transferase A; A glycosyltransferase; transferase B; transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferase); Unknown; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A3GALNT; A3GALT1; ABO; Abo2; GTB; NAGAT

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16442, (Mouse) P38649, (Rat) Q8CFC4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 28, (Mouse) 80908, (Rat) 100301568

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding antigen binding glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase activity fucosylgalactoside 3-alpha-galactosyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups transferase activity, transferring hexosyl groups manganese ion binding metal ion binding alpha-1,3-galactosyltransferase activity glycosyltransferase
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process protein glycosylation positive regulation of cell proliferation response to nematode response to retinoic acid negative regulation of apoptotic process cellular oligosaccharide metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline