Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MAP2K4 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Polyclonal Antibody

          View all (42) MAP2K4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Antibody (PA5-110132) in WB

          Western blot analysis of Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) in extracts of HeLa cells. Samples were incubated with Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Polyclonal antibody (Product # PA5-110132) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) secondary antibody at a dilution of 1:10,000. HeLa cells were treated by UV at room temperature for 15-30 minutes. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Bl... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-MAP2K4 (Ser257, Thr261) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-110132

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic phosphorylated peptide around S257 & T261 of human MAP2K4 (NP_003001.1).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          40 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2855543

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SIAKT

          Target Information

          MAP2K4 (MEK4) serine/threonine kinase (mitogen-activated protein kinase 4) MEK4 or MKK4 is a dual specificity kinase of the STE7 family that phosphorylates and activates JNK1 and -2 as well as p38. MAP2K4 preferentially phosphorylates the tyrosine residue of JNKs. MAP2K4 mediates a variety of physiological and pathophysiological processes such as responses to cellular stresses and inflammatory cytokines. MAP2K4 is important for carcinogenesis; a loss-off-function mutation in MAP2K4 was found in lung and pancreatic tumors. Conversely, a pro-oncogenic role was also found for MAP2K4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-JUN N-terminal kinase kinase 1; c-Jun NH2-terminal kinase kinase 1; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4; JNK kinase 1; JNK-activated kinase 1; JNK-activating kinase 1; JNKK; JNKK 1; MAP kinase kinase 4; MAP2K4; MAP2K4delta; MAPK/ERK kinase 4; MAPKK 4; MEK 4; mitogen activated protein kinase kinase 4, variant 1; SAPK kinase 1; SAPK/ERK kinase 1; SAPK/Erk/kinase 1; SEK1; Stress-activated protein kinase kinase 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: JNKK; JNKK1; MAP2K4; MAPKK4; MEK4; MKK4; PRKMK4; SAPKK-1; SAPKK1; SEK1; SERK1; SKK1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P45985, (Mouse) P47809

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6416, (Mouse) 26398, (Rat) 287398

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding JUN kinase kinase activity kinase activity transferase activity binding, bridging protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade apoptotic process signal transduction JNK cascade response to wounding cellular response to stress smooth muscle cell apoptotic process intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hydrogen peroxide Fc-epsilon receptor signaling pathway cellular response to mechanical stimulus cellular senescence negative regulation of motor neuron apoptotic process positive regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation activation of JUN kinase activity phosphorylation positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of DNA replication positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process cell growth involved in cardiac muscle cell development cellular response to sorbitol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline