Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Amphiregulin Antibodies

          Invitrogen

          Amphiregulin Polyclonal Antibody

          View all (17) Amphiregulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Amphiregulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Amphiregulin Antibody (PA5-110750) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of Amphiregulin in human testis using Amphiregulin Polyclonal Antibody (Product # PA5-110750) shows weak membranous/cytoplasmic positivity in cells in seminiferous ducts. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Amphiregulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Amphiregulin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-110750

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Protein corresonding to Human Amphiregulin. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89550).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2856161

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: FSGDHSADGF EVTSRSEMSS GSEISPVSEM PSSSEPSSGA DYDYSEEYDN EPQIPGYIVD DSVRVEQVVK PPQNKTESEN TSDKPKRKKK GGKNGKNRRN RKKKNPCNAE FQNFCIHGEC KYIEHLEAVT CKCQQEYFGE RC

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 73%.

          Target Information

          Amphiregulin (AR) binds to EGF-Receptor (EGFR) with lower affinity than EGF. The mature secreted form AR is an 84-amino acid residue glycosylated polypeptide growth regulator, which is generated by proteolytic processing of a 252-amino acid transmembrane precursor. Seven different polypeptide ligands, which derive from distinct genes, are capable of binding to the extracellular domain of EGFR. These ligands include EGF, TGFalpha, AR, HB-EGF, cripto-1, epiregulin, and betacellulin. All of these growth factors contain a characteristic EGF-like domain which is defined by 6 evenly spaced cysteine residues that generate 3 loops through the formation of disulfide bonds. AR protein has been localized by immunohistochemistry to the epithelium of the colon, stomach, pancreas, breast, and placenta. AR is reportedly overexpressed in human cancers of breast, colon, stomach, and pancreas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Amphiregulin; amphiregulin B; AR; Colorectum cell-derived growth factor; CRDGF; MGC13647; schwannoma-derived growth factor

          View more View less

          Gene Aliases: AR; AREG; AREGB; CRDGF; SDGF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15514

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 374

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity epidermal growth factor receptor binding protein binding growth factor activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity receptor agonist activity
          Process(es)
          epidermal growth factor receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation positive regulation of keratinocyte proliferation glial cell proliferation neuron projection development response to estradiol ERBB2-EGFR signaling pathway positive regulation of phosphorylation response to hydrogen peroxide response to peptide hormone negative regulation of osteoblast differentiation response to glucocorticoid response to cAMP dichotomous subdivision of terminal units involved in mammary gland duct morphogenesis mammary gland branching involved in thelarche mammary gland alveolus development epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline