Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Parkin Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Parkin (Ser65) Polyclonal Antibody

          5 References
          View all (35) Parkin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Parkin (Ser65) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Phospho-Parkin (Ser65) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Parkin (Ser65) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Parkin (Ser65) Antibody (PA5-114616) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of Phospho-Parkin (Ser65) in A549 cells (H2O2 treatment). The samples were fixed with PFA and permeabilized in 0.1% Triton X-100, then blocked in 10% serum for 45 minutes at 25°C. Samples were incubated with Phospho-Parkin (Ser65) polyclonal antibody (Product # PA5-114616) and mouse anti-beta tubulin antibody for 1 hour at 37°C. An AlexaFluor594 conjugated goat anti-rabbit IgG (... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Parkin (Ser65) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Parkin (Ser65) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Parkin (Ser65) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-114616

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human Parkin around the phosphorylation site of Ser65.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          sequential chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2899252

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of Parkin only when phosphorylated at Ser65.

          Target Information

          The precise function of Parkin gene is unknown; however, the encoded protein is a component of a multiprotein E3 ubiquitin ligase complex that mediates the targeting of substrate proteins for proteasomal degradation. Mutations in this gene are known to cause Parkinson disease and autosomal recessive juvenile Parkinson disease. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Additional splice variants of this gene have been described but currently lack transcript support.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: E3 ubiquitin ligase; E3 ubiquitin protein ligase; parkin; E3 ubiquitin protein ligase; parkinson protein 2; E3 ubiquitin-protein ligase parkin; OTTHUMP00000017562; OTTHUMP00000017563; OTTHUMP00000017564; Parkin; parkin 2; Parkin isoform 1; parkin protein; Parkin RBR E3 ubiquitin-protein ligase; parkin variant SV5DEL; Parkinson disease (autosomal recessive, juvenile) 2, parkin; Parkinson disease protein 2; Parkinson juvenile disease protein 2; parkinson protein 2 E3 ubiquitin protein ligase; parkinson protein 2 E3 ubiquitin protein ligase (parkin) isoform PARK2_1; parkinson protein 2 E3 ubiquitin protein ligase (parkin) isoform PARK2_2; parkinson protein 2 E3 ubiquitin protein ligase (parkin) isoform PARK2_3; parkinson protein 2, E3 ubiquitin protein ligase; parkinson protein 2, E3 ubiquitin protein ligase (parkin); parkinson protein 2; E3 ubiquitin protein ligase; ubiquitin ligase E3; ubiquitin ligase E3; contains additional exon 1b between canonical exons 1 and 2; ubiquitin ligase E3; lacks exon 5; ubiquitin ligase E3; lacks exon 9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AR-JP; LPRS2; Park; PARK2; PDJ; PRKN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O60260, (Rat) Q9JK66, (Mouse) Q9WVS6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5071, (Rat) 56816, (Mouse) 50873

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding transcription corepressor activity actin binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding beta-catenin binding zinc ion binding tubulin binding transferase activity SH3 domain binding enzyme binding kinase binding protein kinase binding PDZ domain binding Hsp70 protein binding heat shock protein binding ubiquitin conjugating enzyme binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding histone deacetylase binding ubiquitin binding phospholipase binding macromolecular complex binding metal ion binding chaperone binding ubiquitin protein ligase activity cullin family protein binding ubiquitin-specific protease binding F-box domain binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding ligase activity protein complex binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein polyubiquitination mitochondrial fission mitophagy mitophagy synaptic transmission, dopaminergic startle response ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination autophagy response to oxidative stress response to unfolded protein mitochondrion organization central nervous system development learning locomotory behavior adult locomotory behavior response to xenobiotic stimulus positive regulation of catabolic process proteasomal protein catabolic process regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of mitochondrial fusion negative regulation of mitochondrial fusion regulation of mitochondrion organization regulation of glucose metabolic process positive regulation of mitochondrial membrane potential free ubiquitin chain polymerization regulation of dopamine secretion response to muscle activity macroautophagy protein ubiquitination protein deubiquitination regulation of anatomical structure morphogenesis protein catabolic process regulation of protein ubiquitination regulation of protein stability protein destabilization negative regulation of actin filament bundle assembly regulation of lipid transport positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of glucokinase activity cellular response to oxidative stress cellular response to unfolded protein response to endoplasmic reticulum stress synaptic transmission, glutamatergic protein K29-linked ubiquitination positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus ERAD pathway regulation of dopamine metabolic process norepinephrine metabolic process dopamine metabolic process regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of neuron apoptotic process mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process protein K27-linked ubiquitination negative regulation by host of viral genome replication positive regulation of protein catabolic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of JNK cascade negative regulation of insulin secretion regulation of neurotransmitter secretion modulation of synaptic transmission protein stabilization response to corticosterone positive regulation of neurotransmitter uptake dopamine uptake involved in synaptic transmission mitochondrion localization protein autoubiquitination regulation of mitochondrial membrane potential negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic regulation of necroptotic process regulation of canonical Wnt signaling pathway parkin-mediated mitophagy in response to mitochondrial depolarization regulation of biological quality neuron cellular homeostasis protein K63-linked ubiquitination protein localization to mitochondrion aggresome assembly protein K48-linked ubiquitination protein K11-linked ubiquitination cellular response to manganese ion regulation of primary metabolic process protein K6-linked ubiquitination negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of mitochondrial fission negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria negative regulation of mitochondrial fission negative regulation of excitatory postsynaptic potential cellular response to toxic substance regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels mitochondrion to lysosome transport regulation protein catabolic process at presynapse regulation of synaptic vesicle endocytosis regulation of cellular response to oxidative stress positive regulation of mitophagy positive regulation of proteasomal protein catabolic process negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator positive regulation of protein linear polyubiquitination regulation of synaptic vesicle transport regulation of protein targeting to mitochondrion positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to dopamine negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of reactive oxygen species biosynthetic process regulation of secretion by cell negative regulation of exosomal secretion positive regulation of dendrite extension negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion response to curcumin cellular response to L-glutamine cellular response to hydrogen sulfide positive regulation of type 2 mitophagy cellular response to L-glutamate positive regulation of retrograde transport, endosome to Golgi negative regulation of intralumenal vesicle formation positive regulation of protein localization to membrane amyloid fibril formation regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of protein phosphorylation transcription, DNA-templated cellular protein modification process protein metabolic process response to drug neuron maturation protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of DNA binding cellular protein catabolic process regulation of protein transport zinc ion homeostasis negative regulation of cell death negative regulation of neuron death negative regulation of oxidative stress-induced neuron death positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated mitophagy in response to mitochondrial depolarization negative regulation of primary amine oxidase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline