Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • OVOL2 Antibodies

          Invitrogen

          OVOL2 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (11) OVOL2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OVOL2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          OVOL2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OVOL2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OVOL2 Antibody (PA5-115700) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of OVOL2 in A549 cells. Samples were treated with PFA, permeabilized in 0.1% Triton X-100, blocked in 10% serum (45 min at 25°C), and incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-115700). Secondary staining was applied with mouse anti-beta tubulin (1 hr at 37°, AlexaFluor 594 conjugated goat anti-rabbit IgG (Red), AlexaFluor 488 conjugated goat anti-mouse IgG (Green) and DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OVOL2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OVOL2 Antibody in Western Blot (WB)
          OVOL2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-115700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human OVOL2(Accession Q9BRP0), corresponding to amino acid residues V200-L250.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2900335

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total OVOL2.

          Target Information

          DNA-binding protein that binds to the 5'-G[GCT]GGGGG-3' core sequence. Probably acts as a transcription regulator.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: corneal endothelial dystrophy 1 (autosomal dominant); hOvo2; MOVO-B zinc finger protein; MOVO-C zinc finger protein; mOvo2; OVO homolog-like 2; ovo-like 2; Transcription factor Ovo-like 2; unnamed protein product; Zinc finger OVO2; Zinc finger protein 339; Zinc finger protein mOVO

          View more View less

          Gene Aliases: 1700108N11Rik; 1810007D21Rik; CHED; CHED1; CHED2; EUROIMAGE566589; M-OVO; M-OVO-A; M-OVO-B; MOVO; movo2; Ovo2; OVOL2; PPCD1; Zfp339; ZNF339

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BRP0, (Mouse) Q8CIV7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 58495, (Rat) 296201, (Mouse) 107586

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding protein binding zinc ion binding metal ion binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription regulatory region DNA binding nucleic acid binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          Process(es)
          angiogenesis neural crest cell migration neural fold formation heart looping regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter heart development negative regulation of cell proliferation epidermis development epidermal cell differentiation dorsal/ventral pattern formation negative regulation of epithelial to mesenchymal transition regulation of keratinocyte proliferation negative regulation of transcription by competitive promoter binding negative regulation of keratinocyte differentiation positive regulation of keratinocyte differentiation negative regulation of Notch signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated embryonic digestive tract morphogenesis regulation of cell cycle endocardium formation heart trabecula formation labyrinthine layer blood vessel development negative regulation of stem cell proliferation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated multicellular organism development positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell proliferation negative regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of cell differentiation regulation of keratinocyte differentiation negative regulation of multicellular organismal process negative regulation of SMAD protein import into nucleus white fat cell proliferation positive regulation of cold-induced thermogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline