Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ADAM17 Antibodies

          Invitrogen

          ADAM17 Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (23) ADAM17 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ADAM17 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ADAM17 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ADAM17 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ADAM17 Antibody (PA5-11572) in WB

          Western blot analysis of ADAM17 in CEM cell line lysates. Samples were incubated with ADAM17 polyclonal antibody (Product # PA5-11572). Lysates: 35 µg/lane. ADAM17 (arrow). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ADAM17 Antibody in Western Blot (WB)
          ADAM17 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ADAM17 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-11572

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 195-224 amino acids of human ADAM17
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2223542

          Target Information

          ADAM17 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17) cleaves the membrane bound precusor of TNF-alpha to its mature soluble form. ADAM 17 is responsbile for the proteolytical release of soluble JAM3 from endothelial cells surface and the proteolytic release of several other cell-surface proteins, including p75 TNF-receptor, interleukin receptor type II, p55 TNF-receptor, transforming growth factor-alpha, L-selectin, growth hormone receptor, MUC1, and the amyloid precursor protein. It acts as an activator of the Notch pathway by mediating cleavage of Notch and generating the membrane-associated intermediate fragment called Notch extracellular truncation (NEXT). Mutations in the gene can result in inflammatory skin and bowel disease, neonatal 1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a disintegrin and metalloproteinase; a disintegrin and metalloproteinase 17; ADAM; ADAM 17; ADAM metallopeptidase domain 18; ADAMs; cartilage snake venom-like protease; CD156b; CD156b antigen; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17; metalloendopeptidases; Snake venom-like protease; TNF-alpha convertase; TNF-alpha convertase enzyme; TNF-alpha converting enzyme; TNF-alpha-converting enzyme; tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme; tumor overexpression; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADAM17; ADAM18; CD156B; CSVP; NISBD; NISBD1; TACE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P78536

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6868

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity Notch binding interleukin-6 receptor binding integrin binding protein binding peptidase activity metallopeptidase activity hydrolase activity SH3 domain binding cytokine binding PDZ domain binding tumor necrosis factor binding metal ion binding metallodipeptidase activity metalloendopeptidase activity involved in amyloid precursor protein catabolic process
          Process(es)
          response to hypoxia neutrophil mediated immunity germinal center formation production of molecular mediator involved in inflammatory response positive regulation of leukocyte chemotaxis proteolysis membrane protein ectodomain proteolysis cell adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway Notch signaling pathway Notch receptor processing positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of signal transduction positive regulation of T cell chemotaxis negative regulation of neuron projection development protein processing signal release B cell differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway response to lipopolysaccharide positive regulation of chemokine production positive regulation of tumor necrosis factor production regulation of mast cell apoptotic process T cell differentiation in thymus cell adhesion mediated by integrin wound healing, spreading of epidermal cells amyloid precursor protein catabolic process protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway spleen development regulation of axon regeneration cell motility defense response to Gram-positive bacterium cellular response to high density lipoprotein particle stimulus commissural neuron axon guidance negative regulation of cold-induced thermogenesis cytokine precursor processing signaling receptor ligand precursor processing positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of vascular endothelial cell proliferation regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline