Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PRDM2 Antibodies

          Invitrogen

          PRDM2 Polyclonal Antibody

          View all (7) PRDM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PRDM2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PRDM2 Antibody (PA5-115792) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of PRDM2 in mouse colorectal tissue. Samples were treated with formaldehyde and treated with citrate buffer for antigen retrieval, blocked, and incubated (1.5 hours at 22°C) with polyclonal antibody (Product # PA5-115792) at a dilution of 1:100. Secondary staining was applied with HRP conjugated anti-Rabbit. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRDM2 Antibody in Western Blot (WB)
          PRDM2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-115792

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human PRDM2(Accession Q13029), corresponding to amino acid residues W139-Q189.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2900427

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total PRDM2.

          Target Information

          PRDM2, a member of nuclear/histone methyltransferase superfamily, consists of an N-terminal PR domain, an Rb-binding motif, 8 Kruppel-like zinc finger motifs, Nuclear hormone-receptor binding motif and a C-terminal PR-domain binding motif. Ubiquitously expressed in low levels, PRDM2 exists in 2 isoforms, a 280 kDa RIZ1 containing PR-domain and a 250 kDa truncated RIZ2 that lacks PR-domain. A tumor suppressor with a prominent role in cell growth and differentiation, PRDM2 binds to Retinoblastoma protein, estrogen receptor, GATA-3 and TPA-responsive element (MTE) of Heme-oxygenase-1 gene and influences pathogenesis of Retinoblastoma, transcriptional regulation during neuronal differentiation, transactivation of Heme-oxygenase-1 gene and specific effector of estrogen action. It is inactivated or altered due to mutations and hypermethylation in many types of human cancers suggesting a potential biomarker.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: G3b; GATA-3 binding protein G3B; GATA-3-binding protein G3B; Lysine N-methyltransferase 8; MTB-ZF; MTBzf; MTE-binding protein; PR domain 2; PR domain containing 2, with ZNF domain; PR domain zinc finger protein 2; PR domain-containing protein 2; retinoblastoma interacting zinc finger protein; retinoblastoma protein-binding zinc finger protein; Retinoblastoma protein-interacting zinc finger protein; RP5-1177E19.1; unnamed protein product; Zinc finger protein RIZ; zinc-finger DNA-binding protein

          View more View less

          Gene Aliases: 4833427P12Rik; E330024L24Rik; Gm1033; Gm19732; HUMHOXY1; KMT8; KMT8A; MTB-ZF; PRDM2; RIZ; RIZ1; RIZ2; Znfpr1c1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13029, (Rat) Q63755

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7799, (Mouse) 110593, (Rat) 313678

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding methyltransferase activity zinc ion binding transferase activity histone methyltransferase activity sequence-specific DNA binding metal ion binding histone H3K9 trimethyltransferase activity histone-lysine N-methyltransferase activity C2H2 zinc finger transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter determination of adult lifespan methylation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to estradiol transcription, DNA-templated histone lysine methylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline