Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SULF2 Antibodies

          Invitrogen

          SULF2 Polyclonal Antibody

          View all (8) SULF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SULF2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          SULF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SULF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SULF2 Antibody (PA5-115985) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of SULF2 in HeLa cells. Samples were treated with PFA, permeabilized in 0.1% Triton X-100, blocked in 10% serum (45 min at 25°C), and incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-115985) at a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). Secondary staining was applied with mouse anti-beta tubulin; AlexaFluor 594 conjugated goat anti-rabbit IgG (Red); AlexaFluor 88 conjugated goat anti-mouse IgG (Green) and DAPI (blue) using a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SULF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SULF2 Antibody in Western Blot (WB)
          SULF2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-115985

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human SULF2(Accession Q8IWU5), corresponding to amino acid residues R547-I597.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2900619

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total Sulfatase 2.

          Target Information

          Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as Sulfatase 2, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 ).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Arylsulfatase; DKFZp313E091; Extracellular sulfatase Sulf-2; FLJ44488; FLJ90554; hSulf-2; MGC126411; mSulf-2; N-acetylglucosamine-6-sulfatase; OTTHUMP00000031223; RP5-1049G16.1; sulfatase FP2

          View more View less

          Gene Aliases: 2010004N24Rik; AU020235; HSULF-2; KIAA1247; mKIAA1247; MSulf-2; SULF2; UNQ559/PRO1120

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IWU5, (Mouse) Q8CFG0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55959, (Rat) 311642, (Mouse) 72043

          View more View less

          Function(s)
          arylsulfatase activity calcium ion binding protein binding glycosaminoglycan binding N-acetylglucosamine-6-sulfatase activity sulfuric ester hydrolase activity hydrolase activity metal ion binding catalytic activity alkyl sulfatase activity endosulfan hemisulfate sulfatase activity endosulfan sulfate hydrolase activity hydrolase
          Process(es)
          kidney development chondrocyte development glomerular filtration response to wounding positive regulation of vascular endothelial growth factor production esophagus smooth muscle contraction positive regulation of Wnt signaling pathway heparan sulfate proteoglycan metabolic process glomerular basement membrane development glial cell-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway embryonic skeletal system development cartilage development bone development innervation positive regulation of canonical Wnt signaling pathway liver regeneration positive regulation of endothelin production regulation of hepatocyte proliferation sulfur compound metabolic process metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline