Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BAF53B Antibodies

          Invitrogen

          BAF53B Polyclonal Antibody

          View all (11) BAF53B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BAF53B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          BAF53B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BAF53B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BAF53B Antibody (PA5-117088) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of BAF53B in A-549 cells. Samples were incubated with BAF53B Polyclonal antibody (Product # PA5-117088). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BAF53B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BAF53B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BAF53B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BAF53B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BAF53B Antibody in Western Blot (WB)
          BAF53B Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-117088

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human ACTL6B (NP_0572721)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.53 mg/mL

          Amount

          53 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2901718

          Product Specific Information

          Positive Samples: HL-60, 22Rv1, BT-474, HeLa, HepG2, Mouse brain, Mouse skeletal muscle

          Immunogen sequence: MSGGVYGGDE VGALVFDIGS FSVRAGYAGE DCPKADFPTT VGLLAAEEGG GLELEGDKEK KGKIFHIDTN ALHVPRDGAE VMSPLKNGMI EDWECFRAIL DHTYSKHVKS EPNLHPVLMS EAPWNTRAKR EKLTELMFEQ YNIPAFFLCK TAVLTAFANG RSTGLVLDSG ATHTTAIPVH DGYVLQQGIV KSPLAGDFIS MQCRELFQEM AIDIIPPYMI AAKEPVREGA PPNWKKKEKL PQVSKSWHNY MCNEVIQDFQ ASVLQVSDSP YDEQVAAQMP

          Target Information

          Belongs to the chromatin remodeling brain-specific BAF (bBAF) complex, as such plays a role in remodeling mononucleosomes in an ATP-dependent fashion. Belongs to the neuron-specific chromatin remodeling complex (nBAF complex) and is required for postmitotic neural development and dendritic outgrowth. During neural development a switch from a stem/progenitor to a post-mitotic chromatin remodeling mechanism occurs as neurons exit the cell cycle and become committed to their adult state. The transition from proliferating neural stem/progenitor cells to post-mitotic neurons requires a switch in subunit composition of the npBAF and nBAF complexes. As neural progenitors exit mitosis and differentiate into neurons, npBAF complexes which contain ACTL6A/BAF53A and PHF10/BAF45A, are exchanged for homologous alternative ACTL6B/BAF53B and DPF1/BAF45B or DPF3/BAF45C subunits in neuron-specific complexes (nBAF). The npBAF complex is essential for the self-renewal/proliferative capacity of the multipotent neural stem cells. The nBAF complex along with CREST plays a role regulating the activity of genes essential for dendrite growth. ACTL6B/BAF53B is not essential for assembly of the nBAF complex but is required for targeting the complex and CREST to the promoter of genes essential for dendritic growth.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 53 kDa BRG1-associated factor B; actin-like 6; Actin-like protein 6B; actin-like protein 6B {ECO:0000250|UniProtKB:O94805}; Actin-related protein Baf53b; actl6b {ECO:0000250|UniProtKB:O94805}; ArpN-alpha; ArpNa; ArpNalpha; BAF53B; BRG1-associated factor 53B; hArpN alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACTL6; ACTL6B; ArpNa; arpNalpha; BAF53B; DEE76; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O94805, (Rat) P86173, (Mouse) Q99MR0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51412, (Rat) 288563, (Mouse) 83766

          View more View less

          Function(s)
          chromatin binding transcription coactivator activity structural constituent of cytoskeleton molecular_function protein binding actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein
          Process(es)
          chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cytoskeleton organization nervous system development positive regulation of cell proliferation dendrite development regulation of mitotic metaphase/anaphase transition neuron maturation positive regulation of T cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of G0 to G1 transition positive regulation of stem cell population maintenance regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of double-strand break repair regulation of nucleotide-excision repair transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated spinal cord development chromatin assembly or disassembly chromatin modification
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline