Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PI3K p85/p55 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Polyclonal Antibody

          View all (13) PI3K p85/p55 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody (PA5-118549) in ICC/IF

          Immunocytochemical analysis of Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr458)/p55 (Tyr199) in NIH/3T3 cells using a Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr458)/p55 (Tyr199) polyclonal antibody (Product # PA5-118549). The samples were with PFA and permeabilized in 0.1% saponin prior to blocking in 10% serum for 45 minutes at 37°C. The primary antibody was diluted 1:400 and incubated with the sample for 1 hour at 37°C. A Alexa Fluor 594 co... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-PI3K p85/p55 (Tyr467, Tyr199) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-118549

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human PIK3R1(Accession P27986), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr199.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          sequential chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2903051

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of PI3K p85/p55 only when phosphorylated at Tyr467(p85) or Tyr199(p55). The site Tyr467 was historically referenced as Tyr458.

          Target Information

          Phosphoinositide 3-kinase (PI3K, phospho PI3K) Binds to activated (phosphorylated) protein-Tyr kinases, through its SH2 domain, and acts as an adapter, mediating the association of the p110 catalytic unit to the plasma membrane. Phospho PI3K is necessary for the insulin-stimulated increase in glucose uptake and glycogen synthesis in insulin-sensitive tissues. During insulin stimulation, it also binds to IRS-1. Growth factors and hormones trigger this phosphorylation event, which in turn coordinates cell growth, cell cycle entry, cell migration, and cell survival.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: growth factor receptor bound 1; OTTHUMP00000009783; OTTHUMP00000009784; p55PIK; p85-alpha; GRB1; phosphatidylinositol 3 kinase, regulatory subunit, polypeptide 3 (p55); Phosphatidylinositol 3-kinase 55 kDa regulatory subunit gamma; Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha; Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit beta; phosphatidylinositol 3-kinase p55 subunit; phosphatidylinositol 3-kinase regulartory subunit polypeptide 2; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit gamma; phosphatidylinositol 3-kinase, regulartory subunit, polypeptide 2; phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha); phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 2 (p85 beta); phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 3 (p55, gamma); phosphatidylinositol 3-kinase-associated p-85 alpha; Phosphoinositide 3-kinase p85 (other splicing variants: p55 and p50); Phosphoinositide 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha); phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit alpha; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit beta; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha); phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 2 (beta); phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 3 (gamma); PI3 kinase-associated p85; PI3-kinase p85 subunit alpha; PI3-kinase p85 subunit beta; PI3-kinase p85 subunit gamma; PI3-kinase regulatory subunit alpha; PI3-kinase regulatory subunit beta; PI3-kinase regulatory subunit gamma; PI3-kinase subunit p55-gamma; PI3-kinase subunit p85-alpha; PI3-kinase subunit p85-beta; PI3K regulatory subunit alpha; PI3K regulatory subunit beta; PI3K regulatory subunit gamma; PI3K-p46; polypeptide 3; ptdIns-3-kinase p85-alpha; ptdIns-3-kinase p85-beta; ptdIns-3-kinase p85-gamma; ptdIns-3-kinase regulatory subunit alpha; ptdIns-3-kinase regulatory subunit beta; ptdIns-3-kinase regulatory subunit gamma; ptdIns-3-kinase regulatory subunit p55-gamma; PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-al; ptdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha; ptdIns-3-kinase regulatory subunit p85-beta; RP4-533D7.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA414954; AGM7; GRB1; IMD36; MPPH; MPPH1; p50alpha; p55; p55-GAMMA; p55alpha; p55PIK; p85; p85-ALPHA; p85-BETA; p85alpha; P85B; p85beta; PI3K; PI3KA; PIK3R1; PIK3R2; PIK3R3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27986, (Human) O00459, (Human) Q92569, (Mouse) P26450, (Rat) Q63787, (Mouse) O08908, (Rat) Q63789, (Mouse) Q64143

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5295, (Human) 5296, (Human) 8503, (Mouse) 18708, (Rat) 25513, (Mouse) 18709, (Rat) 29741, (Rat) 60664, (Mouse) 18710

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity GTPase activator activity insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding neurotrophin TRKA receptor binding protein binding kinase regulator activity kinase activator activity protein phosphatase binding phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding ErbB-3 class receptor binding phosphatidylinositol 3-kinase binding insulin binding insulin receptor substrate binding 1-phosphatidylinositol-3-kinase regulator activity protein heterodimerization activity phosphatidylinositol kinase activity enzyme-substrate adaptor activity phosphatidylinositol 3-kinase activator activity receptor tyrosine kinase binding 1-phosphatidylinositol-3-kinase activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding calmodulin binding protein C-terminus binding transcription factor binding protein kinase binding protein domain specific binding estrogen receptor binding ubiquitin protein ligase binding ATPase binding phosphoprotein binding kinase activity kinase modulator
          Process(es)
          cellular glucose homeostasis negative regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of leukocyte migration transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus immune response negative regulation of cell adhesion signal transduction insulin receptor signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage positive regulation of lamellipodium assembly protein transport cytokine-mediated signaling pathway B cell differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to insulin stimulus positive regulation of RNA splicing regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to UV response to endoplasmic reticulum stress interleukin-18-mediated signaling pathway natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of protein import into nucleus negative regulation of apoptotic process protein kinase B signaling negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of glucose import phosphatidylinositol phosphorylation insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of smooth muscle cell proliferation protein stabilization positive regulation of filopodium assembly regulation of stress fiber assembly negative regulation of stress fiber assembly growth hormone receptor signaling pathway T follicular helper cell differentiation myeloid leukocyte migration positive regulation of focal adhesion disassembly positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of autophagy regulation of actin filament polymerization negative regulation of MAPK cascade positive regulation of cell adhesion cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of gene expression positive regulation of cell migration phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process negative regulation of anoikis positive regulation of protein phosphorylation glucose metabolic process protein phosphorylation transport negative regulation of heart rate negative regulation of muscle cell apoptotic process phosphatidylinositol 3-kinase signaling negative regulation of cell-cell adhesion response to insulin positive regulation of transcription factor import into nucleus regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity positive regulation of myoblast differentiation negative regulation of blood pressure negative regulation of proteolysis negative regulation of smooth muscle cell proliferation response to glucocorticoid NFAT protein import into nucleus response to cAMP regulation of establishment of protein localization to plasma membrane response to yeast aging response to nutrient response to fructose response to iron(II) ion response to estradiol response to progesterone response to testosterone response to drug response to amino acid response to ethanol response to fatty acid response to growth factor cellular response to fatty acid response to dexamethasone regulation of phosphorylation phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline