Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Caveolin 2 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Polyclonal Antibody

          View all (22) Caveolin 2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody (PA5-118636) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of Phospho-Caveolin 2 (Ser36) in Human lung cancer tissue using a Phospho-Caveolin 2 (Ser36) polyclonal antibody (Product # PA5-118636). The tissue was formaldehyde fixed and a heat mediated antigen retrieval step in citrate buffer was performed. The tissue was then blocked and incubated with the antibody for 1.5 hours at 22°C. An HRP conjugated goat anti-rabbit antibody was use... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Caveolin 2 (Ser36) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-118636

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human CAV2(Accession P51636), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser36.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          sequential chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2903136

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of Caveolin 2 only when phosphorylated at Ser36.

          Target Information

          Caveolae are specialized domains of the plasma membrane that are implicated in the sequestration of a variety of lipid and protein molecules. It has been suggested that these important cellular organelles have a pivotal role in such diverse biochemical processes as lipid metabolism, growth regulation, signal transduction, and apoptosis. Caveolin interacts with and regulates heterotrimeric G-proteins. Currently, there are three members of the caveolin multigene family which are known to encode 21-24 kDa integral membrane proteins that comprise the major structural component of the caveolar membrane in vivo. Caveolin-2 protein is abundantly expressed in fibroblasts and differentiated adipocytes, smooth and skeletal muscle, and endothelial cells. The expression of caveolin-1 is similar to that of caveolin-2 while caveolin-3 expression appears to be limited to muscle tissue types.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; CAV2; caveolae; caveolae protein, 20-kD; Caveolin-2; member of the caveolin gene family; MGC12294; Phospho-CAV2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI447843; CAV; CAV2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51636, (Mouse) Q9WVC3, (Rat) Q2IBC5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 858, (Mouse) 12390, (Rat) 363425

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein binding, bridging D1 dopamine receptor binding heterotrimeric G-protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity binding, bridging scaffold protein binding SNARE binding syntaxin binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding protein complex scaffold phosphoprotein binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          endothelial cell proliferation negative regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation vesicle fusion mitochondrion organization endoplasmic reticulum organization regulation of mitotic nuclear division transforming growth factor beta receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway cell proliferation insulin receptor signaling pathway skeletal muscle cell proliferation negative regulation of skeletal muscle cell proliferation vesicle organization receptor-mediated endocytosis of virus by host cell viral release from host cell cell differentiation negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of MAPK cascade positive regulation by host of viral process vesicle docking skeletal muscle fiber development regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of dopamine receptor signaling pathway caveola assembly basement membrane organization endocytosis chemical synaptic transmission negative regulation of cell proliferation positive regulation of GTPase activity positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein oligomerization positive regulation of protein localization to nucleus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline