Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • COL6A1 Antibodies

          Invitrogen

          COL6A1 Polyclonal Antibody

          View all (15) COL6A1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite COL6A1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          COL6A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          COL6A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          COL6A1 Antibody (PA5-121228) in WB

          Western blot analysis of COL6A1 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with COL6A1 Polyclonal antibody (Product # PA5-121228) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 1s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          COL6A1 Antibody in Western Blot (WB)
          COL6A1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-121228

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 19-250 of human Collagen VI/Collagen VI/COL6A1 (NP_0018392)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.37 mg/mL

          Amount

          137 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2914800

          Product Specific Information

          Positive test controls include: SKOV3, HepG2, HT-1080, Mouse heart, Mouse lung, Mouse pancreas. The target is usually found in the following locations: Secreted, extracellular matrix, extracellular space.

          Immunogen sequence: AQDEPETPRA VAFQDCPVDL FFVLDTSESV ALRLKPYGAL VDKVKSFTKR FIDNLRDRYY RCDRNLVWNA GALHYSDEVE IIQGLTRMPG GRDALKSSVD AVKYFGKGTY TDCAIKKGLE QLLVGGSHLK ENKYLIVVTD GHPLEGYKEP CGGLEDAVNE AKHLGVKVFS VAITPDHLEP RLSIIATDHT YRRNFTAADW GQSRDAEEAI SQTIDTIVDM IKNNVEQVCC SF

          Target Information

          The extensive family of COL gene products (collagens) is composed of several chain types, including fibril-forming interstitial collagens (typesI, II, III and V) and basement membrane collagens (type IV), each type containing multiple isoforms. Collagens are fibrous, extracellular matrix proteins with high tensile strength and are the major components of connective tissue, such as tendons and cartilage. All collagens contain a triple helix domain and frequently show lateral self-association in order to form complex connective tissues. Several collagens also play a role in cell adhesion, important for maintaining normal tissue architecture and function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha 1 (VI) chain (61 AA); Collagen alpha-1(VI) chain; collagen VI, alpha-1 polypeptide; collagen, type VI, alpha 1; epididymis secretory sperm binding protein; procollagen, type VI, alpha 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI747156; BTHLM1; BTHLM1A; Col6a-1; COL6A1; OPLL; UCHMD1; UCHMD1A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12109, (Mouse) Q04857

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1291, (Mouse) 12833

          View more View less

          Function(s)
          protein binding collagen binding extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength platelet-derived growth factor binding extracellular matrix structural protein
          Process(es)
          response to reactive oxygen species cell morphogenesis ossification osteoblast differentiation hair follicle development reduction of food intake in response to dietary excess muscle system process respiratory system process glycolytic process tricarboxylic acid cycle 2-oxoglutarate metabolic process energy reserve metabolic process autophagy apoptotic process inflammatory response mitochondrion organization cell adhesion single fertilization peripheral nervous system development heart development muscle organ development skeletal muscle tissue development circadian rhythm insulin receptor signaling pathway regulation of cell size response to xenobiotic stimulus response to UV response to wounding response to mechanical stimulus response to toxic substance anatomical structure morphogenesis tissue development gene expression muscle cell apoptotic process response to activity response to muscle activity transmission of nerve impulse myelination in peripheral nervous system cell differentiation collagen fibril organization apoptotic nuclear changes bone mineralization lung development response to lipopolysaccharide collagen metabolic process response to lipid endodermal cell differentiation limb joint morphogenesis response to decreased oxygen levels skeletal muscle tissue regeneration protein kinase B signaling skin development insulin-like growth factor receptor signaling pathway response to pain lung alveolus development skeletal muscle tissue growth skeletal muscle fiber development tissue remodeling homeostasis of number of cells neurological system process sensory perception of mechanical stimulus cartilage development protein tetramerization neuron apoptotic process mitochondrial depolarization muscle cell development uterus development canonical Wnt signaling pathway bone development lung morphogenesis lung epithelial cell differentiation skeletal muscle organ development adipose tissue development muscle structure development fat cell proliferation caveola assembly cellular response to amino acid stimulus basement membrane organization multicellular organismal locomotion reactive oxygen species metabolic process extracellular matrix assembly energy homeostasis skeletal muscle fiber differentiation response to peptide regulation of collagen fibril organization response to polyamine macromolecule response to bleomycin mitochondrial transmembrane transport protein heterotrimerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline