Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MEK1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (181) MEK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody (PA5-12624) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) in formalin-fixed and paraffin-embedded human cancer tissue. Samples were incubated with Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) polyclonal antibody (Product # PA5-12624) which was peroxidase-conjugated to the secondary antibody, followed by AEC staining. This data demonstrates the use of this antibody for immunohistochemistry; clinical relevance has not ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody in Dot Blot (DB)
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Antibody
          Phospho-MEK1 (Ser218, Ser222) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-12624

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -

          Dot blot (DB)

          1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S218/222 of human MEK1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          160 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10981190

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with chicken, canine, equine, hamster, mouse, rat, rabbit and Xenopus based on sequence homology.

          Target Information

          MAP2K1 (MEK1) kinase is a dual-specificity protein kinase that functions in mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, controlling cell growth and differentiation. MAP2K1 is activated by a wide variety of growth factors and cytokines and also by membrane-dependent depolarization and calcium influx. Mek1 is activated by phosphorylation of serine 218 and 222 residues by Raf1. It is known to be involved in the signaling during stress activate response, apoptosis and proliferative induction by cytokines. Mutations in the gene can lead to cardiofaciocutaneous syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; EC 2.7.12.2; ERK activator kinase 1; kinase MEK1; MAP kinase kinase 1; MAPK/ERK kinase 1; MAPKK 1; MEK 1; MEK2; MKK (Thr292); MKK (Thr386); MKK2; MP2K1; PRKMK2; protein kinase, mitogen-activated, kinase 1 (MAP kinase kinase 1); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CFC3; MAP2K1; MAPKK1; MEK1; MEL; MKK1; PRKMK1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q02750

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5604

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein tyrosine kinase activity MAP-kinase scaffold activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein kinase activator activity small GTPase binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding protein serine/threonine kinase activator activity macromolecular complex binding scaffold protein binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of vascular smooth muscle contraction chemotaxis response to oxidative stress signal transduction heart development negative regulation of cell proliferation positive regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression Schwann cell development cerebellar cortex formation central nervous system neuron differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation positive regulation of cell migration thyroid gland development melanosome transport regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter negative regulation of homotypic cell-cell adhesion endodermal cell differentiation ERBB2-ERBB3 signaling pathway myelination positive regulation of MAPK cascade type B pancreatic cell proliferation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of muscle contraction positive regulation of Ras protein signal transduction vesicle transport along microtubule insulin-like growth factor receptor signaling pathway Golgi inheritance thymus development response to axon injury regulation of axon regeneration neuron projection morphogenesis cell motility positive regulation of axonogenesis response to glucocorticoid Bergmann glial cell differentiation face development lung morphogenesis trachea formation epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis placenta blood vessel development labyrinthine layer development triglyceride homeostasis ERK1 and ERK2 cascade regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of protein serine/threonine kinase activity regulation of Golgi inheritance cellular senescence regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of endodermal cell differentiation negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of early endosome to late endosome transport positive regulation of ATP biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline