Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • B-Raf (K601E Mutant) Antibodies

          Invitrogen

          B-Raf (K601E Mutant) Polyclonal Antibody

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite B-Raf (K601E Mutant) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          B-Raf (K601E Mutant) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          B-Raf (K601E Mutant) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          B-Raf (K601E Mutant) Antibody (PA5-143383) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of B-Raf (K601E Mutant) in WT transfected and mutant transfected 293T cells. Cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: B-Raf (K601E Mutant) stained by B-Raf (K601E Mutant) polyclonal antibody (Product # PA5-143383) diluted at 1:500. Blue: Fluoroshield with DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          B-Raf (K601E Mutant) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          B-Raf (K601E Mutant) Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-143383

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide surrounding mutant K601E of human B-Raf. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.54 mg/mL

          Amount

          54 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol

          Contains

          0.025% Proclin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2938378

          Product Specific Information

          Store as concentrated solution.

          Centrifuge briefly prior to opening vial.

          Target Information

          This gene encodes a protein belonging to the RAF family of serine/threonine protein kinases|This protein plays a role in regulating the MAP kinase/ERK signaling pathway, which affects cell division, differentiation, and secretion|Mutations in this gene, most commonly the V600E mutation, are the most frequently identified cancer-causing mutations in melanoma, and have been identified in various other cancers as well, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, thyroid carcinoma, non-small cell lung carcinoma, hairy cell leukemia and adenocarcinoma of lung|Mutations in this gene are also associated with cardiofaciocutaneous, Noonan, and Costello syndromes, which exhibit overlapping phenotypes|A pseudogene of this gene has been identified on the X chromosome

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-raf; B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase; B-RAF1; BRAF1; casein kinase I alpha S-like; Casein kinase I isoform alpha; Casein kinase I isoform alpha-like; CASP-1; caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase; Caspase-1; CK1; CKI-alpha; CKI-alpha-like; clock regulator kinase; CSNK1A1; cysteine protease; down-regulated in lung cancer; epididymis secretory sperm binding protein Li 77p; ICE; IL-1 beta-converting enzyme; IL-1BC; IL1B-convertase; interleukin 1, beta, convertase; interleukin 1-B converting enzyme; Interleukin-1 beta convertase; Interleukin-1 beta-converting enzyme; NS7; p45; RAFB1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CASP1; CK1; CK1a; CKIa; CSNK1A1; CSNK1A1L; HEL-S-77p; HLCDGP1; ICE; IL1BC; IL1BCE; P45; PRO2975

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P29466, (Human) P48729, (Human) Q8N752

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 834, (Human) 1452, (Human) 122011

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity cysteine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process hydrolase activity enzyme binding kinase binding cytokine binding identical protein binding CARD domain binding nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity ATP binding kinase activity transferase activity protein serine kinase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter plasma membrane repair pattern recognition receptor signaling pathway proteolysis apoptotic process inflammatory response signal transduction osmosensory signaling pathway protein secretion protein autoprocessing protein catabolic process response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-18 production interleukin-18-mediated signaling pathway defense response to bacterium regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling icosanoid biosynthetic process ceramide biosynthetic process regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response protein maturation defense response to virus protein poly-ADP-ribosylation pyroptosis interleukin-1-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma cytokine precursor processing signaling receptor ligand precursor processing AIM2 inflammasome complex assembly pyroptotic cell death positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway autophagosome assembly protein phosphorylation Golgi organization cell surface receptor signaling pathway negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy Wnt signaling pathway viral protein processing regulation of Wnt signaling pathway SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process cellular response to nutrient levels cellular response to nutrient positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of Rho protein signal transduction TORC1 signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process NLRP3 inflammasome complex assembly intermediate filament cytoskeleton organization cell division negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline