Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TCEB2 Antibodies

          Invitrogen

          TCEB2 Polyclonal Antibody

          View all (14) TCEB2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TCEB2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          TCEB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TCEB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TCEB2 Antibody (PA5-144068) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TCEB2 in MCF-7 cells. Enzyme antigen retrieval was performed using IHC enzyme antigen retrieval reagent for 15 mins. The cells were blocked with 10% goat serum. Samples were then incubated in TCEB2 Polyclonal antibody (Product # PA5-144068) using a dilution of 5 μg/mL. DyLight®488 Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG was used as secondary antibody at 1:100 dilution and incubated for 30 minutes at 37°C. The section was counterstained with DAPI. Visualize using a fluorescence microscope and filter sets appropriate ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TCEB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TCEB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TCEB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TCEB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TCEB2 Antibody in Western Blot (WB)
          TCEB2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TCEB2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TCEB2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-144068

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.25-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-3 µg/1x10^6 cells
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived human TCEB2/Elongin-B/ELOB recombinant protein (Position: M1-Q118).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3075282

          Product Specific Information

          Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: human K562 whole cell, human Hela whole cell. IHC: mouse pancreas tissue, rat pancreas tissue, human papillary carcinoma of the left breast tissue. ICC/IF: MCF-7 cell. Flow: JK cell.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          SIII, also known as elongin, is a general transcription elongation factor that increases the RNA polymerase II transcription elongation past template-encoded arresting sites. Subunit A is transcriptionally active and its transcription activity is strongly enhanced by binding to the dimeric complex of the SIII regulatory subunits B and C (elongin BC complex).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 18 kDa, elongin B; EloB; Elongin 18 kDa subunit; elongin B; elongin, 18-kD subunit; Elongin-B; epididymis secretory sperm binding protein; RNA polymerase II transcription factor SIII p18 subunit; RNA polymerase II transcription factor SIII subunit B; SIII p18; TCEB 2; transcription elongation factor B (SIII) polypeptide 2 (18kD, elongin B); transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 2 (18 kDa, elongin B); transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 2 (18kDa, elongin B); Transcription elongation factor B polypeptide 2; transcription elongation factor B subunit 2

          View more View less

          Gene Aliases: 0610040H15Rik; ELOB; SIII; TCEB2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15370, (Mouse) P62869, (Rat) P62870

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6923, (Mouse) 67673, (Rat) 81807

          View more View less

          Function(s)
          transcription corepressor binding protein binding ubiquitin protein ligase binding transcription coactivator activity protein complex binding transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding ubiquitin-protein transferase activity general transcription factor
          Process(es)
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter protein ubiquitination positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process protein-containing complex assembly target-directed miRNA degradation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline