Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Prohibitin Antibodies

          Invitrogen

          Prohibitin Polyclonal Antibody

          View all (53) Prohibitin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Prohibitin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Prohibitin Antibody (PA5-145475) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of Prohibitin in human cardiac muscle tissue using Prohibitin Polyclonal Antibody (Product # PA5-145475) (10 µg/mL) and using PBS intead of the primary antibody as a control. The sample was then stained with HRP-Goat anti-Rabbit IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Western Blot (WB)
          Prohibitin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-145475

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.01-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human PHB protein, Met1-Gln272 (Accession #P35232)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% Proclin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3094073

          Target Information

          Prohibitin is from an evolutionarily conserved gene that is ubiquitously expressed. It is thought to be a negative regulator of cell proliferation and may be a tumor suppressor. Mutations in PHB have been linked to sporadic breast cancer. Prohibitin is expressed as two transcripts with varying lengths of 3' untranslated region. The longer transcript is present at higher levels in proliferating tissues and cells, suggesting that this longer 3' untranslated region may function as a trans-acting regulatory RNA.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell receptor-associated protein 32; BAP 32; epididymis luminal protein 215; epididymis secretory sperm binding protein Li 54e; gastric cancer susceptibility protein; OTTHUMP00000165765; OTTHUMP00000165766; OTTHUMP00000220103; OTTHUMP00000220170; OTTHUMP00000220171; PHB; prohibitin; Prohibitin 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BAP32; HEL-215; HEL-S-54e; PHB; PHB1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35232, (Mouse) P67778, (Rat) P67779

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 100524707, (Human) 5245, (Mouse) 18673, (Rat) 25344

          View more View less

          Function(s)
          complement component C3a binding complement component C3b binding transcription corepressor activity protein binding enzyme binding proteinase activated receptor binding histone deacetylase binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein C-terminus binding transcription regulatory region DNA binding molecular_function
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter mitochondrion organization negative regulation of cell proliferation negative regulation of transcription by competitive promoter binding histone deacetylation negative regulation of cell growth negative regulation of protein catabolic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of complement activation protein stabilization progesterone receptor signaling pathway negative regulation of androgen receptor signaling pathway negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to interleukin-6 DNA biosynthetic process negative regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway ovarian follicle development ovarian follicle atresia organ regeneration response to cytokine response to immobilization stress response to drug response to peptide hormone response to ethanol positive regulation of immunoglobulin production signal transduction positive regulation of gene expression positive regulation of interleukin-17 production RIG-I signaling pathway regulation of gene expression, epigenetic B cell activation regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process modulation by host of viral RNA genome replication viral entry into host cell positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of protein kinase B signaling T-helper 17 type immune response antiviral innate immune response positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline